Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • JAB1 Antibodies

          Invitrogen

          JAB1 Polyclonal Antibody

          View all (19) JAB1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite JAB1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          JAB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          JAB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          JAB1 Antibody (PA5-82170) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of JAB1 in human cell line A-431 using JAB1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-82170). Staining shows localization to nucleoplasm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          JAB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          JAB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          JAB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          JAB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          JAB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          JAB1 Antibody in Western Blot (WB)
          JAB1 Antibody in Western Blot (WB)
          JAB1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-82170

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human COPS5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102506).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2789331

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: ANNMQEAQSI DEIYKYDKKQ QQEILAAKPW TKDHHYFKYC KISALALLKM VMHARSGGNL EVMGLMLGKV DGETMIIMDS FALPVEGTET RVNAQAAAYE YMAAYIENAK QVGRLENAIG WYHSHPGYGC WLS

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 100%, Mouse - 100%.

          Target Information

          JAB-1 is a 38 kDa protein which was originally described as a coactivator for cJUN. It is present in a large protein complex called the "Signalosome", which has been proposed to play a signaling role in mammalian cells. This protein complex appears to be analogous to the COP9 complex in plants, which is important in light-mediated plant development. Although the specific function of JAB-1 in this complex is unclear, it has recently been implicated in targeting proteins for degradation by the proteasome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 38 kDa Mov34 homolog; COP9 (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 5; COP9 complex S5; COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 5; COP9 signalosome complex subunit 5; COPS5; Jun activation domain-binding protein 1; Jun coactivator; Kip1 C-terminus-interacting protein 2; MGC3149; SGN5; signalosome subunit 5; testis secretory sperm-binding protein Li 231m

          View more View less

          Gene Aliases: AI303502; COPS5; CSN5; JAB1; Kic2; MOV-34; Mov34; SGN5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q92905, (Mouse) O35864

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10987, (Rat) 312916, (Mouse) 26754

          View more View less

          Function(s)
          transcription coactivator activity translation initiation factor activity protein binding peptidase activity metallopeptidase activity hydrolase activity NEDD8-specific protease activity enzyme binding macrophage migration inhibitory factor binding metal ion binding metal-dependent deubiquitinase activity thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity cysteine-type peptidase activity translation initiation factor
          Process(es)
          protein deneddylation translation translational initiation proteolysis negative regulation of apoptotic process post-translational protein modification protein neddylation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of JNK cascade positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity regulation of cell cycle regulation of IRE1-mediated unfolded protein response exosomal secretion regulation of protein neddylation cullin deneddylation protein deubiquitination regulation of transcription, DNA-templated
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline