Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ZEB1 Antibodies

          Invitrogen

          ZEB1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          6 References
          View all (27) ZEB1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZEB1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (1)
          ZEB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ZEB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZEB1 Antibody (PA5-82982) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of ZEB1 in human cell line U-2 OS using ZEB1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-82982). Staining shows localization to nucleoplasm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZEB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZEB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZEB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZEB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZEB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZEB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZEB1 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          ZEB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZEB1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          ZEB1 Antibody
          ZEB1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-82982

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          1-10 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human ZEB1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100723).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2790138

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: EAEKPESSVS SATGDGNLSP SQPPLKNLLS LLKAYYALNA QPSAEELSKI ADSVNLPLDV VKKWFEKMQA GQISVQSSEP SSPEPGKVNI PAKNNDQPQS ANANEPQDST VNLQSPLKMT NSPVLPVGST

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 76%, Mouse - 74%.

          Target Information

          ZEB1 (Zinc finger E-box-binding homeobox 1) acts as a transcriptional repressor. It inhibits interleukin-2 (IL-2) gene expression. ZEB1 enhances or represses the promoter activity of the ATP1A1 gene depending on the quantity of cDNA and depending on the cell type. It represses E-cadherin promoters and induces an epithelial-mesenchymal transition (EMT) by recruiting SMARCA4/BRG1. ZEB1 also represses BCL6 transcription in the presence of the corepressor CTBP1. It postively regulates neuronal differentiation and represses RCOR1 transcription activation during neurogenesis. Mutations in the gene can result in corneal dystrophy, posterior polymorphous and corneal dystrophy, Fuchs endothelial 6.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: delta-crystallin enhancer binding factor 1; DELTA-EF1; MGC133261; Negative regulator of IL2; NIL-2-A; NIL-2-A zinc finger protein; NIL-2A; OTTHUMP00000019405; posterior polymorphous corneal dystrophy 3; RP11-472N13.4; TCF-8; Transcription factor 8; transcription factor 8 (represses interleukin 2 expression); unnamed protein product; Zinc finger E-box-binding homeobox 1; zinc finger homeodomain enhancer-binding protein

          View more View less

          Gene Aliases: AREB6; BZP; DELTAEF1; FECD6; NIL2A; PPCD3; TCF8; ZEB1; ZFHEP; ZFHX1A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P37275

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6935

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding metal ion binding E-box binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription from RNA polymerase II promoter pattern specification process nervous system development central nervous system development cell proliferation regulation of mesenchymal cell proliferation negative regulation of keratinocyte proliferation regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway cell differentiation negative regulation of epithelial cell differentiation regulation of T cell differentiation in thymus keratinocyte proliferation negative regulation of endothelial cell differentiation positive regulation of neuron differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter animal organ development embryonic camera-type eye morphogenesis embryonic morphogenesis embryonic skeletal system morphogenesis semicircular canal morphogenesis epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation regulation of smooth muscle cell differentiation cartilage development cellular response to amino acid stimulus cochlea morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0