Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SERPINH1 Antibodies

          Invitrogen

          SERPINH1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (24) SERPINH1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SERPINH1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (2)
          SERPINH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SERPINH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SERPINH1 Antibody (PA5-83072) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Serpin H1 was performed using 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 5 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for overnight at room temperature. The cells were labeled with SERPINH1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-83072) at 0.5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Product # A327... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SERPINH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERPINH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERPINH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SERPINH1 Antibody in Western Blot (WB)
          SERPINH1 Antibody in Western Blot (WB)
          SERPINH1 Antibody in Western Blot (WB)
          SERPINH1 Antibody
          SERPINH1 Antibody
          SERPINH1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-83072

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:50
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human SERPINH1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93695).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.05 mg/mL

          Amount

          5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2790228

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LSAFCLLEAA LAAEVKKPAA AAAPGTAEKL SPKAATLAER SAGLAFSLYQ AMAKDQAVEN ILVSPVVVAS SLGLVSLGGK ATTASQAKAV LSAEQLRDEE VHAGLGELLR SLSNSTARNV TWKL

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 88%.

          Target Information

          SERPINH1 is a member of the serpin superfamily of serine proteinase inhibitors, and its expression is induced by heat shock. The SERPINH1 protein localizes to the endoplasmic reticulum lumen and binds collagen; thus it is thought to be a molecular chaperone involved in the maturation of collagen molecules. Autoantibodies to SERPINH1 have been found in patients with rheumatoid arthritis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 47 kDa heat shock protein; Arsenic-transactivated protein 3; AsTP 3; AsTP3; beta enolase repressor factor 1; CBP 1; CBP 2; Cell proliferation-inducing gene 14 protein; collagen binding protein 1; Collagen-binding protein; Colligen; Colligin; Colligin 1; Colligin 2; colligin-1; colligin-2; heat shock protein 47; HGNC 1547; Hsp 47; PIG 14; RA A47; rheumatoid arthritis antigen A-47; Rheumatoid arthritis-related antigen RA-A47; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1); serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 2; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 2, (collagen-binding protein 2); Serine protease inhibitor J6; Serpin H1; serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AsTP3; BERF-1; CBP1; CBP2; gp46; HSP47; J6; OI10; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH1; SERPINH2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P50454, (Mouse) P19324

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 871, (Mouse) 12406

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding serine-type endopeptidase inhibitor activity protein binding collagen binding unfolded protein binding poly(A) RNA binding protease inhibitor
          Process(es)
          chondrocyte development involved in endochondral bone morphogenesis response to unfolded protein collagen fibril organization collagen biosynthetic process protein maturation negative regulation of endopeptidase activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline