Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • OGT Antibodies

          Invitrogen

          OGT Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          2 References
          View all (19) OGT antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite OGT Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (1)
          OGT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          OGT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          OGT Antibody (PA5-83154) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of OGT in human liver using OGT Polyclonal Antibody (Product # PA5-83154) shows moderate nuclear and cytoplasmic positivity in hepatocytes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          OGT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OGT Antibody in Western Blot (WB)
          OGT Antibody in Western Blot (WB)
          OGT Antibody in Western Blot (WB)
          OGT Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          OGT Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-83154

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human OGT. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95448).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2790310

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LYKIDPSTLQ MWANILKRVP NSVLWLLRFP AVGEPNIQQY AQNMGLPQNR IIFSPVAPKE EHVRRGQLAD VCLDTPLCNG HTTGMDVLWA

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 100%, Mouse - 100%.

          Target Information

          This gene encodes a glycosyltransferase that catalyzes the addition of a single N-acetylglucosamine in O-glycosidic linkage to serine or threonine residues. Since both phosphorylation and glycosylation compete for similar serine or threonine residues, the two processes may compete for sites, or they may alter the substrate specificity of nearby sites by steric or electrostatic effects. The protein contains multiple tetratricopeptide repeats that are required for optimal recognition of substrates. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ23071; MGC22921; O linked N-acetylglucosamine transferase; o-glcnac transferase; O-GlcNAc transferase p110 subunit; O-GlcNAc transferase subunit p110; O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase); O-linked N-acetylglucosamine transferase 110 kDa subunit; OGT; UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit; UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase; unnamed protein product; uridinediphospho-N-acetylglucosamine:polypeptide beta-N-acetylglucosaminyl transferase

          View more View less

          Gene Aliases: 1110038P24Rik; 4831420N21Rik; AI115525; HINCUT-1; HRNT1; MRX106; O-GLCNAC; OGT; OGT1; Ogtl; XLID106

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15294, (Mouse) Q8CGY8, (Rat) P56558

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8473, (Mouse) 108155, (Rat) 26295

          View more View less

          Function(s)
          protein binding phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding lipid binding acetylglucosaminyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups chromatin DNA binding protein O-GlcNAc transferase activity catalytic activity enzyme activator activity N-acetyltransferase activity transcription factor binding protein N-acetylglucosaminyltransferase activity protein domain specific binding peptide binding histone acetyltransferase activity (H4-K5 specific) histone acetyltransferase activity (H4-K8 specific) histone acetyltransferase activity (H4-K16 specific) monosaccharide binding protein modifying enzyme
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mitophagy positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter by glucose cytoplasmic translation regulation of glycolytic process regulation of gluconeogenesis chromatin organization regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein glycosylation protein O-linked glycosylation apoptotic process signal transduction response to nutrient protein processing negative regulation of translation hemopoiesis negative regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway negative regulation of protein ubiquitination cellular response to nutrient levels negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process response to insulin circadian regulation of gene expression regulation of Rac protein signal transduction TORC1 signaling positive regulation of translation positive regulation of proteolysis positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of translational initiation positive regulation of translational initiation regulation of insulin receptor signaling pathway positive regulation of lipid biosynthetic process rhythmic process protein maturation regulation of synapse assembly regulation of necroptotic process protein localization to lysosome pyroptosis cellular response to glucose stimulus regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of cold-induced thermogenesis membraneless organelle assembly non-canonical inflammasome complex assembly negative regulation of non-canonical inflammasome complex assembly negative regulation of stem cell population maintenance positive regulation of stem cell population maintenance positive regulation of TORC1 signaling negative regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation glucosamine metabolic process positive regulation of gene expression negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation chromatin modification positive regulation of granulocyte differentiation negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation positive regulation of catalytic activity histone H4-K5 acetylation histone H4-K8 acetylation histone H4-K16 acetylation positive regulation of cell size phosphatidylinositol-mediated signaling intracellular distribution of mitochondria positive regulation of histone H3-K4 methylation negative regulation of cell death positive regulation of histone H3-K27 methylation protein homotrimerization protein heterotrimerization cellular response to lipopolysaccharide cellular response to retinoic acid histone H3-K4 trimethylation negative regulation of protein targeting to membrane regulation of gluconeogenesis involved in cellular glucose homeostasis negative regulation of cellular response to hypoxia positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process forebrain development cellular response to insulin stimulus cellular response to toxic substance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline