Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ZC3H12A Antibodies

          Invitrogen

          ZC3H12A Polyclonal Antibody

          View all (8) ZC3H12A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZC3H12A Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          ZC3H12A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ZC3H12A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZC3H12A Antibody (PA5-83215) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Endoribonuclease ZC3H12A was performed using 70% confluent log phase U-2 OS cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with ZC3H12A Polyclonal Antibody (Product # PA5-83215) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor P... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZC3H12A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZC3H12A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZC3H12A Antibody in Western Blot (WB)
          ZC3H12A Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-83215

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human ZC3H12A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94438).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.4 mg/mL

          Amount

          40 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2790371

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: AFPPREYWSE PYPLPPPTSV LQEPPVQSPG AGRSPWGRAG SLAKEQASVY TKLCGVFPPH LVEAVMGRFP QLLDPQQLAA EILSYKSQHP S

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 80%, Mouse - 84%.

          Target Information

          ZC3H12A is an MCP1 -induced protein that acts as a transcriptional activator and causes cell death of cardiomyocytes, possibly via induction of genes associated with apoptosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: bifunctional endoribonuclease and deubiquitinase ZC3H12A; Endoribonuclease ZC3H12A; FLJ23231; MCP-1 induced protein 1; MCPIP1; MCP-1 treatment-induced protein; MCP-induced protein 1; MCPIP; transcription factor; Monocyte chemotactic protein-induced protein 1; Reg1; Regnase-1; ribonuclease ZC3H12A; RP3-423B22.1; unnamed protein product; Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A

          View more View less

          Gene Aliases: dJ423B22.1; MCPIP; MCPIP-1; MCPIP1; Reg1; ZC3H12A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q5D1E8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 80149

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding chromatin binding RNA binding mRNA binding mRNA 3'-UTR binding nuclease activity endonuclease activity endoribonuclease activity exoribonuclease activity ribonuclease activity thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity protein binding zinc ion binding hydrolase activity miRNA binding RNA stem-loop binding mRNA 3'-UTR AU-rich region binding ribosome binding metal ion binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay angiogenesis negative regulation of protein phosphorylation positive regulation of defense response to virus by host immune system process immune response-activating signal transduction mRNA catabolic process apoptotic process inflammatory response cellular response to DNA damage stimulus nervous system development regulation of gene expression positive regulation of autophagy miRNA catabolic process positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of muscle cell apoptotic process positive regulation of lipid storage protein deubiquitination cell differentiation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-1 beta production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production cellular response to oxidative stress cellular response to glucose starvation positive regulation of protein import into nucleus negative regulation of macrophage activation negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation by host of viral genome replication negative regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of fat cell differentiation positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter T cell receptor signaling pathway protein oligomerization defense response to virus negative regulation of cardiac muscle contraction positive regulation of mRNA catabolic process 3'-UTR-mediated mRNA destabilization cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to virus negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of execution phase of apoptosis positive regulation of p38MAPK cascade negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of protein deubiquitination cellular response to sodium arsenite cellular response to ionomycin cellular response to chemokine negative regulation of T-helper 17 cell differentiation positive regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of miRNA catabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline