Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GATA6 Antibodies

          Invitrogen

          GATA6 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (10) GATA6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GATA6 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Advanced Verification (3)
          GATA6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GATA6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GATA6 Antibody (PA5-85601) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of GATA-6 was performed using 70% confluent log phase BeWo and SH-SY5Y cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with GATA6 Polyclonal Antibody (Product # PA5-85601) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Produ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GATA6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GATA6 Antibody in Western Blot (WB)
          GATA6 Antibody in Western Blot (WB)
          GATA6 Antibody in Western Blot (WB)
          GATA6 Antibody
          GATA6 Antibody
          GATA6 Antibody
          GATA6 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-85601

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human GATA6. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2792741

          Product Specific Information

          Keep as concentrated solution.

          Predicted reactivity: Pig (100%).

          Positive Control: 293T, 293T nuclear extract.

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          The GATA6 gene encodes a member of the GATA family of zinc-finger transcription factors, which are critical in regulating gene expression during development. GATA6 plays a crucial role in the differentiation and development of multiple tissues, including the heart and gastrointestinal tract, by interacting with other transcriptional regulators through its zinc-finger domains. This gene influences signaling pathways that drive epithelial-to-mesenchymal transitions (EMTs) and immune surveillance, which are essential processes in maintaining tissue homeostasis and countering tumor progression. In the respiratory tract, GATA6 is essential for the differentiation of lung epithelial cells, impacting the expression of WNT7B and surfactant proteins, vital for proper lung function. Furthermore, studies suggest that GATA6 contributes to an immune-enriched phenotype linked to favorable prognostic outcomes in certain cancers, indicating its potential role in mitigating metastatic propensity by enhancing immune response and surveillance against tumorous cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ASD9; AVSD5; GATA-binding factor 6; Transcription factor GATA-6

          View more View less

          Gene Aliases: GATA6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q92908

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2627

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding protein kinase binding sequence-specific DNA binding metal ion binding NFAT protein binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding DNA-binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development liver development sebaceous gland cell differentiation regulation of antimicrobial humoral response outflow tract septum morphogenesis atrioventricular node development sinoatrial node development type B pancreatic cell differentiation pancreatic A cell differentiation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter phospholipid metabolic process endodermal cell fate determination male gonad development response to xenobiotic stimulus anatomical structure morphogenesis gene expression regulation of gene expression cardiac muscle hypertrophy in response to stress cell differentiation epithelial cell differentiation pancreas development response to retinoic acid negative regulation of transforming growth factor beta1 production negative regulation of transforming growth factor beta2 production tube morphogenesis endodermal cell differentiation atrioventricular canal development negative regulation of apoptotic process response to estrogen cell fate commitment positive regulation of angiogenesis negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter animal organ development organ formation system development cardiac muscle tissue development stem cell differentiation smooth muscle cell differentiation cardiac muscle cell differentiation cardiac muscle cell proliferation positive regulation of cardiac muscle cell proliferation heart contraction lung saccule development Clara cell differentiation Type II pneumocyte differentiation intestinal epithelial cell differentiation cardiac vascular smooth muscle cell differentiation G1 to G0 transition involved in cell differentiation response to growth factor cellular response to gonadotropin stimulus cellular response to hypoxia cellular response to BMP stimulus skin epidermis development positive regulation of cardiac muscle myoblast proliferation negative regulation of sebum secreting cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline