Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Beta III Tubulin Antibodies

          Invitrogen

          beta-3 Tubulin Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          11 References
          View all (49) Beta III Tubulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite beta-3 Tubulin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (15)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (4)
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          beta-3 Tubulin Antibody (PA5-85639) in ICC/IF

          beta-3 Tubulin Polyclonal Antibody detects beta Tubulin 3/ Tuj1 protein at cytoplasm by immunofluorescent analysis. Sample: DIV9 rat E18 primary cortical neurons were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: beta Tubulin 3/ Tuj1 protein stained by beta-3 Tubulin Polyclonal Antibody (Product # PA5-85639) diluted at 1:500. Blue: Fluoroshield with DAPI . {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          beta-3 Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          beta-3 Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          beta-3 Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          beta-3 Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          beta-3 Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta-3 Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta-3 Tubulin Antibody
          beta-3 Tubulin Antibody
          beta-3 Tubulin Antibody
          beta-3 Tubulin Antibody

          Product Details

          PA5-85639

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:50,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          View 5 publications 5 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:100-1:500
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the center region of human beta Tubulin 3/ TUJ1. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.14 mg/mL

          Amount

          14 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2792779

          Product Specific Information

          Keep as concentrated solution.

          Positive Control: HeLa, U87-MG, SK-N-SH, IMR32, SK-N-AS, mouse brain, rat brain.

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          The betaIII-tubulin isoform is present dominantly in cells of neuronal origin and it is one of the earliest markers of neuronal differentiation. It is regarded as a specific probe for the cells of neuronal origin as well as for the tumours originating from these cells. The betaIII-tubulin is most abundant in cells of neuronal origin, but was also detected in Sertoli cells of the testis and transiently in non-neuronal embryonic tissues.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: beta 3 tubulin; beta tubulin 3; betaIII-tubulin; class III beta-tubulin; MC1R; microtubule protein; Neuron specific beta III Tubulin; Neuron-specific class III beta-tubulin; TUBB; tubulin beta; Tubulin beta-3; Tubulin beta-3 chain; Tubulin beta-4; Tubulin beta-4 chain; Tubulin beta-III; tubulin, beta 3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 3200002H15Rik; beta-4; CDCBM; CDCBM1; CFEOM3; CFEOM3A; FEOM3; M(beta)3; M(beta)6; TUBB3; TUBB4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13509, (Mouse) Q9ERD7, (Rat) Q4QRB4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10381, (Mouse) 22152, (Rat) 246118

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity structural constituent of cytoskeleton protein binding GTP binding peptide binding metal ion binding netrin receptor binding tubulin
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle microtubule-based process axon guidance neuron differentiation netrin-activated signaling pathway dorsal root ganglion development mitotic nuclear division protein polymerization metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline