Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • OLIG2 Antibodies

          Invitrogen

          OLIG2 Polyclonal Antibody

          6 References
          View all (40) OLIG2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite OLIG2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          OLIG2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          OLIG2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          OLIG2 Antibody (PA5-85734) in ICC/IF

          OLIG2 Polyclonal Antibody detects OLIG2 protein by immunofluorescent analysis. Sample: DIV9 rat E18 primary cortical neurons and glia cells were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: OLIG2 protein stained by OLIG2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-85734) diluted at 1:500. Red: beta Tubulin 3/ Tuj1, stained by beta-3 Tubulin Polyclonal Antibody [GT886]diluted at 1:500. Blue: Fluoroshield with DAPI . {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          OLIG2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OLIG2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OLIG2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-85734

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Pig, Zebrafish

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human OLIG2. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2792873

          Product Specific Information

          Keep as concentrated solution.

          Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (93%).

          Positive Control: PC3, U87MG, NE, mouse brain, mouse fetal brain, rat brain.

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          This gene encodes a basic helix-loop-helix transcription factor which is expressed in oligodendroglial tumors of the brain. The protein is an essential regulator of ventral neuroectodermal progenitor cell fate. The gene is involved in a chromosomal translocation t(14;21)(q11.2;q22) associated with T-cell acute lymphoblastic leukemia. Its chromosomal location is within a region of chromosome 21 which has been suggested to play a role in learning deficits associated with Down syndrome. Tissue specificity: Expressed in the brain, in oligodendrocytes. Strongly expressed in oligodendrogliomas, while expression is weak to moderate in astrocytomas. Expression in glioblastomas highly variable.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: basic domain, helix-loop-helix protein, class B, 1; Basic helix loop helix protein class B1 (bHLHB1); basic helix-loop-helix protein 19 (bHLHe19); BHLHB1; bHLHe19; Class B basic helix-loop-helix protein 1; Class E basic helix-loop-helix protein 19; human protein kinase C-binding protein RACK17; olig-2; Oligo2; Oligo2 antibody; oligodendrocyte lineage transcription factor 2; Oligodendrocyte specific bHLH transcription factor 2; Oligodendrocyte transcription factor 2; oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2; Protein kinase C-binding protein 2; Protein kinase C-binding protein 2 (PRKCBP2); Protein kinase C-binding protein RACK17; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI604895; BHLHB1; BHLHE19; Olg-2; OLIG2; OLIGO2; PRKCBP2; RACK17; RK17

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13516, (Mouse) Q9EQW6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10215, (Pig) 100152482, (Mouse) 50913, (Rat) 304103

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding protein dimerization activity E-box binding HMG box domain binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding protein homodimerization activity basic helix-loop-helix transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription, DNA-templated nervous system development sensory organ development spinal cord motor neuron differentiation spinal cord oligodendrocyte cell differentiation spinal cord oligodendrocyte cell fate specification oligodendrocyte cell fate specification thalamus development central nervous system neuron differentiation neuron differentiation myelination negative regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter neuron fate commitment oligodendrocyte differentiation positive regulation of oligodendrocyte differentiation axon development transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline