Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD61 (Integrin beta 3) Antibodies

          Invitrogen

          CD61 (Integrin beta 3) Polyclonal Antibody

          3 Published Figures
          2 References
          View all (93) CD61 (Integrin beta 3) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD61 (Integrin beta 3) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (3)
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD61 (Integrin beta 3) Antibody (PA5-85926) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of CD61 (Integrin beta 3) of paraffin-embedded Human placenta tissue using a CD61-Integrin-beta-3 Polyclonal antibody (Product #PA5-85926). Counter stained with hematoxylin. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Western Blot (WB)
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Western Blot (WB)
          CD61 (Integrin beta 3) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-85926

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide within Human Integrin beta-3 aa 481-530.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% Glycerol, 0.2% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2802727

          Target Information

          CD61, also known as GPIIIa or ITGB3, is a 105 kDa glycoprotein expressed on activated T cells, granulocytes, megakaryocytes, platelets, and their precursors. It plays a crucial role in platelet aggregation and functions as a receptor for fibrinogen, fibronectin, von Willebrand factor, vitronectin, and thrombospondin. CD61 forms heterodimeric complexes by associating non-covalently with integrin alpha subunits: alphaV (CD51) to create the Vitronectin Receptor and alphaIIb (CD41) to form gpIIb/IIIa. These complexes are responsible for adhesion to extracellular matrix components, facilitating cell adhesion and cell-surface mediated signaling. CD61 is expressed on platelets and megakaryocytes in association with CD41, and on endothelial cells, monocytes, and osteoclasts in association with CD51. The protein product of CD61 is composed of an alpha chain and a beta chain, which can combine with multiple partners to form different integrins. Its involvement in cell adhesion and signaling underscores its importance in normal physiological processes. Dysfunction of CD61 is associated with diseases such as Glanzmann Thrombasthenia and Platelet type-16 Bleeding Disorder, highlighting its critical role in hemostasis and platelet function.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen CD61; CD61; glycoprotein IIIa precursor; GPIIIa; integrin beta 3; integrin beta 3 (Cd61); integrin beta chain, beta 3; Integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); plate glycoprotein IIIa (GPIIIa); platelet gpIIIa; Platelet membrane glycoprotein IIIa

          View more View less

          Gene Aliases: BDPLT16; BDPLT2; BDPLT24; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; GT2; INGRB3; ITGB3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05106, (Rat) Q8R2H2, (Mouse) O54890

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3690, (Rat) 29302, (Mouse) 16416

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity fibronectin binding protease binding protein disulfide isomerase activity protein kinase C binding platelet-derived growth factor receptor binding integrin binding protein binding coreceptor activity fibroblast growth factor binding enzyme binding C-X3-C chemokine binding insulin-like growth factor I binding neuregulin binding identical protein binding vascular endothelial growth factor receptor 2 binding metal ion binding cell adhesion molecule binding extracellular matrix binding fibrinogen binding peptide binding receptor activity integrin
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of cell-matrix adhesion positive regulation of leukocyte migration cell-substrate junction assembly cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway embryo implantation blood coagulation regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of fibroblast migration negative regulation of lipid storage negative regulation of low-density lipoprotein particle clearance response to activity smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration platelet activation positive regulation of cell migration positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell-substrate adhesion negative regulation of lipid transport regulation of protein localization regulation of actin cytoskeleton organization cell adhesion mediated by integrin positive regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of osteoblast proliferation heterotypic cell-cell adhesion substrate adhesion-dependent cell spreading tube development wound healing, spreading of epidermal cells response to platelet-derived growth factor cellular response to platelet-derived growth factor stimulus apolipoprotein A-I-mediated signaling pathway wound healing apoptotic cell clearance regulation of bone resorption positive regulation of angiogenesis positive regulation of bone resorption viral entry into host cell platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation mesodermal cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of lipoprotein metabolic process regulation of developmental process negative chemotaxis regulation of transport regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of serotonin uptake angiogenesis involved in wound healing regulation of biological quality positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to mechanical stimulus cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation blood coagulation, fibrin clot formation maintenance of postsynaptic specialization structure regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor internalization regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor diffusion trapping positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of adenylate cyclase-inhibiting opioid receptor signaling pathway positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway regulation of trophoblast cell migration regulation of extracellular matrix organization cellular response to insulin-like growth factor stimulus negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of T cell migration protein folding cellular calcium ion homeostasis response to radiation cell growth regulation of cell migration activation of protein kinase activity cellular response to drug positive regulation of MAPK cascade negative regulation of low-density lipoprotein particle receptor biosynthetic process positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation negative regulation of cell death positive regulation of osteoclast differentiation cell projection morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline