Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Contactin 2 Antibodies

          Invitrogen

          Contactin 2 Polyclonal Antibody

          View all (13) Contactin 2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Contactin 2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Contactin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Contactin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Contactin 2 Antibody (PA5-86701) in WB

          Western blot analysis of Contactin 2 in Lane 1: HeLa cell lysate, Lane 2: sp2/0 cell lysate, Lane 3: H9C2 cell lysate. Sample was incubated with Contactin 2 polyclonal antibody (Product # PA5-86701) using a 1:500 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Contactin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Contactin 2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-86701

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide, corresponding to amino acids 157-202 of Human Contactin-2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2803461

          Product Specific Information

          Purity is > 95% by SDS-PAGE.

          Target Information

          Contactin 2 (CNTN2, transiently-expressed axonal glycoprotein, AXT, TAX, TAX1, TAG-1, axonin 1) is a neuronal cell adhesion molecule (CAM) that influences the formation of axon connections in the developing nervous system. Contactin 2 is a member of the immunoglobulin superfamily (IgSF) and contains a glycosylphosphatidylinositol-anchor, six immunoglobulin (Ig)-like and four Fibronectin type III (FNIII)-like domains. Contactin 2 is expressed predominantly during neural development on the cell membrane of axons in nerve fiber tracts in order to guide commissural axons without promoting their growth. Contactin 2 binds with NgCAM in the plane of the same membrane (cis-binding). The Contactin 2 heterophilic (Contactin 2/NgCAM and Contactin 2/NrCAM) binding sites are localized to the first four Ig domains. The Contactin 2 homophilic (Contactin 2/Contactin 2) binding site is localized to the FNIII domain.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Axonal glycoprotein TAG-1; axonin; Axonin 1; Axonin-1; axonin-1 cell adhesion molecule; Axonin1; contactin 2 (axonal); contactin 2 (transiently expressed); Contactin-2; Contactin2; DKFZp781D102; MGC157722; TAX-1; Transient axonal glycoprotein 1; transiently-expressed axonal glycoprotein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AXT; CNTN2; D130012K04Rik; EPEO5; FAME5; TAG-1; TAG-564; TAG1; TAX; TAX1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q02246, (Mouse) Q61330, (Rat) P22063

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6900, (Mouse) 21367, (Rat) 25356

          View more View less

          Function(s)
          protein binding carbohydrate binding cell adhesion mediator activity protein binding involved in cell-cell adhesion glycoprotein binding protein self-association scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization neuron migration adenosine receptor signaling pathway response to dietary excess reduction of food intake in response to dietary excess cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules axon guidance axonal fasciculation learning adult walking behavior positive regulation of protein processing protein processing cerebral cortex GABAergic interneuron migration central nervous system neuron differentiation central nervous system myelination regulation of cell morphogenesis regulation of axon diameter neuron projection development receptor internalization clustering of voltage-gated potassium channels fat cell differentiation negative regulation of neuron differentiation regulation of neuronal synaptic plasticity regulation of astrocyte differentiation synapse organization establishment of localization in cell positive regulation of adenosine receptor signaling pathway dendrite self-avoidance protein localization to juxtaparanode region of axon establishment of protein localization to juxtaparanode region of axon presynaptic membrane organization cell-matrix adhesion axonogenesis regulation of cell morphogenesis involved in differentiation cellular protein localization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline