Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Emerin Antibodies

          Invitrogen

          Emerin Polyclonal Antibody

          View all (27) Emerin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Emerin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Emerin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Emerin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Emerin Antibody (PA5-89534) in ICC/IF

          Confocal immunofluorescence (Immunocytochemistry) analysis of Emerin in U-2OS cells. Samples were incubated with Emerin Polyclonal antibody (Product # PA5-89534) using a dilution of 1:100. Blue: DAPI for nuclear staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Emerin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Emerin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Emerin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Emerin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Emerin Antibody in Western Blot (WB)
          Emerin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-89534

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human Emerin/Emerin/EMD (NP_0001081)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2.03 mg/mL

          Amount

          203 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2805633

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MDNYADLSDT ELTTLLRRYN IPHGPVVGST RRLYEKKIFE YETQRRRLSP PSSSAASSYS FSDLNSTRGD ADMYDLPKKE DALLYQSKGY NDDYYEESYF TTRTYGEPES AGPSRAVRQS VTSFPDADAF HHQVHDDDLL SSSEEECKDR ERPMYGRDSA YQSITHYRPV SASRSSLDLS YYPTSSSTSF MSSSSSSSSW LTRRAIRPEN RAPGAGLGQD; Positive Samples: HeLa, Jurkat, BxPC-3, U-251MG, Y79; Cellular Location: Nucleoplasmic side, Nucleus inner membrane, Nucleus outer membrane, Single-pass membrane protein

          Target Information

          Xeroderma pigmentosum type G (XPG) is a human genetic disease exhibiting extreme sensitivity to sunlight. The XPG protein, a member of the flap endonuclease 1 (FEN-1) structure-specific DNA repair endonuclease family, is an enzyme essential for DNA repair of the major kinds of solar ultraviolet (UV)-induced DNA damages. Human XPG nuclease makes the 3' incision during nucleotide excision repair of DNA. The enzyme cleaves model DNA bubble structures specifically near the junction of unpaired DNA with a duplex region. A 29-amino acid region of human XPG (residues 981-1009) contains the PCNA binding activity. A conserved arginine in XPG (Arg992) is crucial for its PCNA binding activity. Replication Protein A (RPA) binds specifically and directly to two excision repair proteins, the xeroderma pigmentosum damage-recognition protein XPA and the endonuclease XPG.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EMD; Emerin; LEM domain containing 5

          View more View less

          Gene Aliases: AW550900; EDMD; EMD; LEMD5; STA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P50402, (Mouse) O08579

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2010, (Mouse) 13726

          View more View less

          Function(s)
          actin binding protein binding cadherin binding beta-tubulin binding
          Process(es)
          muscle contraction muscle organ development skeletal muscle cell differentiation positive regulation of protein export from nucleus negative regulation of fibroblast proliferation regulation of canonical Wnt signaling pathway cellular response to growth factor stimulus nuclear membrane organization negative regulation of canonical Wnt signaling pathway amyloid fibril formation negative regulation of catenin import into nucleus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline