Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MIF Antibodies

          Invitrogen

          MIF Polyclonal Antibody

          View all (56) MIF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MIF Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          MIF Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MIF Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MIF Antibody (PA5-94938) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Macrophage migration inhibitory factor was performed using 70% confluent log phase U-87 MG cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with MIF Polyclonal Antibody (Product # PA5-94938) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Al... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MIF Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MIF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MIF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MIF Antibody in Western Blot (WB)
          MIF Antibody in Western Blot (WB)
          MIF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MIF Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-94938

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-3 µg/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human MIF (98-115aa NYYDMNAANVGWNNSTFA).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 4mg trehalose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2806744

          Product Specific Information

          Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: human Jurkat whole cell, human 293T whole cell, rat kidney tissue, rat NRK whole cell, rat PC-12 whole cell, mouse kidney tissue, mouse HBZY-1 whole cell, mouse RAW2647 whole cell. IHC: mouse brain tissue, rat brain tissue. Flow: K562 cell.|Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

          Target Information

          MIF (macrophage migration inhibitory factor) was one of the first cytokine activities to be discovered and was initially described as a T cell-derived factor that inhibits the random migration of macrophages (Weiser 1989). Recently, MIF was rediscovered as a pituitary hormone that act as the counterregulatory hormone for glucocorticoid action within the immune system (Bernhagen 1993, Mitchell 1995). MIF was released from macrophages and T cells in response to physiological concentrations of glucocorticoids. The secreted MIF counter-regulates the immunosuppressive effects of steroids on immune cell activation and cytokine production (Bucala 1998). MIF plays a critical role in the host control of inflammation and immunity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Delayed early response protein 6; DER6; epididymis secretory sperm binding protein; GIF; Glutathione-binding 13 kDa protein; Glycosylation-inhibiting factor; HGNC:7097; L-dopachrome isomerase; L-dopachrome tautomerase; Macrophage migration inhibitory factor; macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor); MGC107654; MIF; migration inhibitory factor; Phenylpyruvate tautomerase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GIF; GLIF; MIF; MMIF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P14174, (Mouse) P34884, (Rat) P30904

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4282, (Mouse) 17319, (Rat) 81683

          View more View less

          Function(s)
          protease binding dopachrome isomerase activity cytokine activity cytokine receptor binding protein binding isomerase activity chemoattractant activity identical protein binding phenylpyruvate tautomerase activity receptor binding protein complex binding decarboxylase
          Process(es)
          prostaglandin biosynthetic process positive regulation of cytokine production immune system process negative regulation of mature B cell apoptotic process inflammatory response cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cell proliferation negative regulation of gene expression negative regulation of macrophage chemotaxis carboxylic acid metabolic process DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator negative regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of myeloid cell apoptotic process regulation of cell proliferation positive regulation of phosphorylation regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator innate immune response positive regulation of fibroblast proliferation positive chemotaxis negative regulation of protein metabolic process positive regulation of prostaglandin secretion involved in immune response positive regulation of myeloid leukocyte cytokine production involved in immune response protein homotrimerization positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade regulation of cellular response to stress positive regulation of arachidonic acid secretion cellular senescence positive regulation of cAMP/PKA signal transduction negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production negative regulation of cellular senescence positive regulation of protein phosphorylation brain renin-angiotensin system positive regulation of acute inflammatory response positive regulation of adaptive immune response spermatogenesis cell aging cell proliferation positive regulation of protein kinase A signaling positive regulation of smooth muscle cell migration negative regulation of cellular protein metabolic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation drinking behavior positive regulation of potassium ion transport positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of glycolytic process positive regulation of glucose import positive regulation of axon regeneration positive regulation of cytokine secretion positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of immune response negative regulation of cell cycle arrest negative regulation of cell aging hair follicle development brain development aging metabolic process response to heat response to mechanical stimulus response to hormone response to inorganic substance response to estradiol response to lipopolysaccharide response to progesterone response to menaquinone response to insulin response to vitamin E wound healing response to drug skin development response to glucocorticoid cellular response to hydrogen peroxide cellular response to hypoxia
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline