Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRPC4 Antibodies

          Invitrogen

          TRPC4 Polyclonal Antibody

          View all (12) TRPC4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TRPC4 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TRPC4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRPC4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TRPC4 Antibody (PA5-95170) in WB

          Western blot analysis of TRPC4 in Lane 1: COLO320 whole cell lysate (40 µg), Lane 2: MCF-7 whole cell lysate (40 µg), Lane 3: PANC whole cell lysate (40 µg). Samples were incubated with TRPC4 polyclonal antibody (Product # PA5-95170). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TRPC4 Antibody in Western Blot (WB)
          TRPC4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-95170

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human TRPC4 (961-977aa LNLPDTVTHEDYVTTRL).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 5mg BSA

          Contains

          0.05mg sodium azide, 0.05mg thimerosal

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2806975

          Product Specific Information

          Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: COLO320 whole cell, MCF-7 whole cell, PANC whole cell.|Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

          Target Information

          TRPC4 is a member of the canonical subfamily of transient receptor potential cation channels. TRPC4 forms a non-selective calcium-permeable cation channel that is activated by Gq-coupled receptors and tyrosine kinases, and plays a role in multiple processes including endothelial permeability, vasodilation, neurotransmitter release and cell proliferation. Single nucleotide polymorphisms in TRPC4 may be associated with generalized epilepsy with photosensitivity. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for TRPC4. The classical or canonical transient receptor potential (TRPC) channels are the subfamily most closely related to the founding member of the TRP family, the Drosophila TRP channel. TRPC channels have seven TRPC genes that encode the channel protein (TRPC1-7). Diseases associated with TRPC4 include Photosensitive Epilepsy.CaV3.3 encodes the pore-forming alpha subunit of a voltage gated calcium channel. The encoded protein is a member of a subfamily of calcium channels referred to as is a low voltage-activated, T-type, calcium channel. The channel encoded by CaV3.3 is characterized by a slower activation and inactivation compared to other T-type calcium channels. CaV3.3 may be involved in calcium signaling in neurons. Alternate splicing results in multiple transcript variants of CaV3.3. Voltage-gated calcium channels (CaV) are present in the membrane of most excitable cells and mediate calcium influx in response to depolarization, an proteins such as CaV3.3 regulate intracellular processes such as contraction, secretion, neurotransmission and gene expression. Diseases associated with CACNA1I include Childhood Absence Epilepsy.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha TRPC4; beta TRPC4; beta-2 TRPC4; hTrp-4; hTrp4; MGC119570; MGC119571; MGC119572; MGC119573; non-selective cation channel; Short transient receptor potential channel 4; Trp-related protein 4; TRPC 4; TrpC4; Trpc4_v2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HTRP-4; HTRP4; TRP4; TRPC4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UBN4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7223

          View more View less

          Function(s)
          ion channel activity calcium channel activity protein binding beta-catenin binding store-operated calcium channel activity cadherin binding inositol 1,4,5 trisphosphate binding
          Process(es)
          ion transport calcium ion transport gamma-aminobutyric acid secretion ion transmembrane transport oligodendrocyte differentiation regulation of cytosolic calcium ion concentration transmembrane transport calcium ion import calcium ion transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline