Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GPX1 Antibodies

          Invitrogen

          GPX1 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (24) GPX1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GPX1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          GPX1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          GPX1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GPX1 Antibody (PA5-95206) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of GPX1 in paraffin-embedded section of human colorectal adenocarcinoma tissue using GPX1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-95206). Heat mediated antigen retrieval was performed in EDTA buffer (pH 8.0, epitope retrieval solution). The tissue section was blocked with 10% goat serum. The tissue section was then incubated with the primary antibody at a 2 µg/mL dilution... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GPX1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GPX1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GPX1 Antibody in Western Blot (WB)
          GPX1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-95206

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to a sequence in the middle region of human GPX1 (116-146aa EVNGAGAHPLFAFLREALPAPSDDATALMTD).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 4mg trehalose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2807010

          Product Specific Information

          Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: human THP-1 whole cell, rat lung tissue, rat liver tissue, mouse lung tissue, mouse liver tissue. IHC: human colorectal adenocarcinoma tissue, rat lung tissue.|Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

          Target Information

          Glutathione peroxidases (Gpxs) are ubiquitously expressed proteins which catalyze the reduction of hydrogen peroxides and organic hydroperoxides by glutathione. There are several isoforms which differ in their primary structure and localization. The classical cytosolic/mitochondrial GPx1 (cGPx) is a selenium-dependent enzyme, first of the GPx family to be discovered. GPx2, also known as gastrointestinal GPx (GI-GPx), is an intracellular enzyme expressed only at the epithelium of the gastrointestinal tract. Extracellular plasma GPx (pGPx or GPx3) is mainly expressed by the kidney from where it is released into the blood circulation. Phospholipid hydroperoxide GPx4 (PH-GPx) expressed in most tissues, can reduce many hydroperoxides including hydroperoxides integrated in membranes, hydroperoxy lipids in low density lipoprotein or thymine. All mammalian GPx family members, except for the recently described Cys containing GPx3 and epididymis-specific secretory GPx (eGPx or GPx5) isoforms, possess selenocysteine at the active site.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cellular glutathione peroxidase; Glutathione peroxidase 1; GPx-1; GSHPx-1; HGNC:4553; MGC14399; MGC88245; OTTHUMP00000210766; Phospholipid-hydroperoxide glutathione peroxidase GPX1; Selenium-dependent glutathione peroxidase 1; selenoprotein GPX1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI195024; AL033363; CGPx; Gpx; GPx-1; GPX1; GPXD; GSHPx; GSHPx-1; GSHPX1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07203, (Rat) P04041, (Mouse) P11352

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2876, (Rat) 24404, (Mouse) 14775

          View more View less

          Function(s)
          peroxidase activity glutathione peroxidase activity protein binding oxidoreductase activity SH3 domain binding phospholipid-hydroperoxide glutathione peroxidase activity protein tyrosine kinase binding selenium binding glutathione binding peroxidase
          Process(es)
          response to reactive oxygen species temperature homeostasis endothelial cell development negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus lipid metabolic process triglyceride metabolic process glutathione metabolic process apoptotic process response to oxidative stress sensory perception of sound intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress response to xenobiotic stimulus response to symbiotic bacterium response to wounding response to toxic substance UV protection response to hormone response to glucose response to selenium ion response to gamma radiation myotube differentiation arachidonic acid metabolic process lipoxygenase pathway response to estradiol response to lipopolysaccharide response to hydroperoxide response to vitamin E regulation of mammary gland epithelial cell proliferation cellular response to oxidative stress response to nicotine regulation of gene expression, epigenetic vasodilation response to hydrogen peroxide hydrogen peroxide catabolic process skeletal muscle tissue regeneration blood vessel endothelial cell migration fat cell differentiation myoblast differentiation cell redox homeostasis fibroblast proliferation skeletal muscle fiber development neuron apoptotic process myoblast proliferation response to folic acid interaction with symbiont positive regulation of protein kinase B signaling heart contraction angiogenesis involved in wound healing regulation of proteasomal protein catabolic process cellular response to glucose stimulus negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria cellular oxidant detoxification negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of supramolecular fiber organization response to lipid hydroperoxide aging cell proliferation response to organic cyclic compound protein oxidation negative regulation of apoptotic process negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process regulation of neuron apoptotic process oxidation-reduction process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline