Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TFAM Antibodies

          Invitrogen

          TFAM Polyclonal Antibody

          View all (25) TFAM antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TFAM Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TFAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TFAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TFAM Antibody (PA5-95993) in ICC/IF

          Confocal immunofluorescence (Immunocytochemistry) analysis of TFAM in U2OS cells. Samples were incubated with TFAM Polyclonal antibody (Product # PA5-95993) using a dilution of 1:100. Blue: DAPI for nuclear staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TFAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TFAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-95993

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human TFAM (NP_0031921)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2.36 mg/mL

          Amount

          236 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2807795

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAFLRSMWGV LSALGRSGAE LCTGCGSRLR SPFSFVYLPR WFSSVLASCP KKPVSSYLRF SKEQLPIFKA QNPDAKTTEL IRRIAQRWRE LPDSKKKIYQ DAYRAEWQVY KEEISRFKEQ LTPSQIMSLE KEIMDKHLKR KAMTKKKELT LLGKPKRPRS AYNVYVAERF QEAKGDSPQE KLKTVKENWK NLSDSEKELY IQHAKEDETR YHNEMKSWEE; Positive Samples: SW620, CEM, HepG2, HT-29; Cellular Location: Mitochondrion, Mitochondrion matrix, mitochondrion nucleoid

          Target Information

          Mitochondrial transcription factor A (TFAM) is a crucial protein encoded by nuclear genes, but it is transported from the cytoplasm to mitochondria where it plays a key role in the maintenance and expression of mitochondrial DNA (mtDNA). It regulates the replication and transcription of mtDNA, ensuring the proper functioning of mitochondrial processes. Structurally, TFAM contains a molecular region known as the LC3 interacting region (LIR) motif, which allows it to bind to autophagy proteins such as LC3. This interaction is essential for the autolysosomal pathway, helping to eliminate leaked mtDNA and limit inflammation. TFAM levels vary across tissues, with notable effects on mitochondrial function; high levels can repress mtDNA expression in certain tissues, such as skeletal muscle, and contribute to deficiencies in oxidative phosphorylation (OXPHOS). Conversely, in other tissues like the heart, increased mtDNA copy number maintains a balanced TFAM-to-mtDNA ratio, preserving OXPHOS capacity. TFAM is integral to the packaging, stability, and replication of the mitochondrial genome, and disruptions in TFAM can have severe effects, including implications in neurodegeneration and other diseases related to mtDNA stress.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Mitochondrial transcription factor 1; mitochondrial transcription factor A; MtTF1; mtTFA; TCF-6; TFAM; Transcription factor 6; transcription factor 6-like 1; Transcription factor 6-like 2; transcription factor 6-like 2 (mitochondrial transcription factor); transcription factor 6-like 3; Transcription factor A, mitochondrial; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MTDPS15; MTTF1; MTTFA; TCF6; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; TFAM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q00059

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7019

          View more View less

          Function(s)
          mitochondrial RNA polymerase regulatory region DNA binding transcription coactivator binding DNA binding chromatin binding RNA binding protein binding heat shock protein binding mitochondrial RNA polymerase binding promoter specificity activity sequence-specific DNA binding
          Process(es)
          response to hypoxia transcription from mitochondrial promoter transcription initiation from mitochondrial promoter response to nutrient mitochondrial respiratory chain complex assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline