Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • LKB1 Antibodies

          Invitrogen

          LKB1 Polyclonal Antibody

          3 Published Figures
          5 References
          View all (35) LKB1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LKB1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (3)
          LKB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LKB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LKB1 Antibody (PA5-96062) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of LKB1 in NIH/3T3 cells. Samples were incubated with LKB1 Polyclonal antibody (Product # PA5-96062) using a dilution of 1:50 (40x lens). Blue: DAPI for nuclear staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LKB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LKB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LKB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LKB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LKB1 Antibody in Western Blot (WB)
          LKB1 Antibody in Western Blot (WB)
          LKB1 Antibody in Western Blot (WB)
          LKB1 Antibody in Western Blot (WB)
          LKB1 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          LKB1 Antibody in Western Blot (WB)
          LKB1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-96062

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 134-433 of human LKB1 (NP_0004461)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.75 mg/mL

          Amount

          75 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2807864

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: CGMQEMLDSV PEKRFPVCQA HGYFCQLIDG LEYLHSQGIV HKDIKPGNLL LTTGGTLKIS DLGVAEALHP FAADDTCRTS QGSPAFQPPE IANGLDTFSG FKVDIWSAGV TLYNITTGLY PFEGDNIYKL FENIGKGSYA IPGDCGPPLS DLLKGMLEYE PAKRFSIRQI RQHSWFRKKH PPAEAPVPIP PSPDTKDRWR SMTVVPYLED LHGADEDEDL FDIEDDIIYT QDFTVPGQVP EEEASHNGQR RGLPKAVCMN GTEAAQLSTK SRAEGRAPNP ARKACSASSK IRRLSACKQQ; Positive Samples: U-87MG, SKOV3, Mouse heart; Cellular Location: Cytoplasm, Membrane, Mitochondrion, Nucleus

          Target Information

          LKB1 (also known as STK11 - Serine/threonine-protein kinase STK11), a member of the serine/threonine kinase family, is a tumor suppressor. LKB1 physically associates with p53 and regulates specific p53 dependent apoptosis pathways. LKB1 is present in both the cytoplasm and nucleus of living cells and translocates to mitochondria during apoptosis. LKB1 functions as a master upstream protein kinase, regulating AMPK related kinases as well as AMPK. Mutations in LKB1 gene are associated with Peutz Jeghers syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CAMK group; CAMKL family; Liver kinase B1; Liver kinase B1 homolog; LKB 1; LKB-1; LKB1; LKB1(S); polarization-related protein LKB1; Renal carcinoma antigen NY-REN-19; serine/threonine kinase 11; STK11; serine/threonine-protein kinase 11; serine/threonine-protein kinase LKB1; Serine/threonine-protein kinase STK11; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA408040; hLKB1; LKB1; Par-4; PJS; R75140; STK11

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15831, (Rat) D4AE59, (Mouse) Q9WTK7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6794, (Rat) 314621, (Mouse) 20869

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding p53 binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity LRR domain binding protein kinase activator activity metal ion binding protein serine kinase activity protein complex binding
          Process(es)
          regulation of cell growth tissue homeostasis vasculature development protein phosphorylation autophagy cellular response to DNA damage stimulus cell cycle arrest spermatid development axonogenesis negative regulation of cell proliferation response to ionizing radiation establishment of cell polarity regulation of Wnt signaling pathway negative regulation of cell growth positive regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway activation of protein kinase activity response to glucagon response to lipid TCR signalosome assembly glucose homeostasis anoikis response to peptide hormone positive thymic T cell selection positive regulation of gluconeogenesis positive regulation of protein kinase activity protein autophosphorylation regulation of dendrite morphogenesis positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of axonogenesis T cell receptor signaling pathway protein heterooligomerization Golgi localization regulation of protein kinase B signaling canonical Wnt signaling pathway negative regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development cellular response to UV-B intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator dendrite extension positive regulation of protein localization to nucleus protein dephosphorylation apoptotic process signal transduction spermatogenesis positive regulation of autophagy peptidyl-threonine phosphorylation cell differentiation protein localization to nucleus regulation of cell cycle epithelial cell proliferation involved in prostate gland development G1 to G0 transition negative regulation of canonical Wnt signaling pathway negative regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of vesicle transport along microtubule regulation of signal transduction by p53 class mediator negative regulation of TORC1 signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline