Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SOS1 Antibodies

          Invitrogen

          SOS1 Polyclonal Antibody

          View all (13) SOS1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SOS1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SOS1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SOS1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SOS1 Antibody (PA5-96239) in WB

          Western blot analysis of SOS1 in extracts of various cell lines. Samples were incubated with SOS1 Polyclonal antibody (Product # PA5-96239) using a dilution of 1:1,000, followed by HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000. Lysates/proteins: 25 µg per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Basic Kit. Exposure time: 90s. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SOS1 Antibody in Western Blot (WB)
          SOS1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-96239

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1034-1333 of human SOS1 (NP_0056242)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.14 mg/mL

          Amount

          114 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2808041

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: PLKSPGVRPS NPRPGTMRHP TPLQQEPRKI SYSRIPESET ESTASAPNSP RTPLTPPPAS GASSTTDVCS VFDSDHSSPF HSSNDTVFIQ VTLPHGPRSA SVSSISLTKG TDEVPVPPPV PPRRRPESAP AESSPSKIMS KHLDSPPAIP PRQPTSKAYS PRYSISDRTS ISDPPESPPL LPPREPVRTP DVFSSSPLHL QPPPLGKKSD HGNAFFPNSP SPFTPPPPQT PSPHGTRRHL PSPPLTQEVD LHSIAGPPVP PRQSTSQHIP KLPPKTYKRE HTHPSMHRDG PPLLENAHSS; Positive Samples: HeLa, Mouse liver, Rat brain, Rat liver

          Target Information

          Son of sevenless (SOS) is a guanine nucleotide exchange factor that activates Ras in response to growth factor stimulation. Sos1, and its closely related Sos2 paralog, are comprised of an N-terminal histone-binding domain, a RacGEF catalytic (DH) domain juxtaposed with a PH domain, a Ras exchanger motif (REM) domain, a RasGEF catalytic domain, and a C-terminal proline-rich region. Sos1 catalyzes the GDP-GTP exchange within the membrane-bound GTPase Ras and thereby switches on a key signaling circuit that involves the activation of MAPK cascade central to cellular proliferation, survival and differentiation. Growth factor stimulation rapidly induces the phosphorylation of Sos on multiple serine and threonine sites. Phosphorylation of residues within the Sos C-terminus by the MAP/ERK kinase disrupts the Grb2-Sos complex.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: G GINGF; gingival fibromatosis; gingival fibromatosis, hereditary, 1; guanine nucleotide exchange factor; guanine nucleotide releasing factor; ras guanine exchange factor; Son of sevenless homolog 1; son-of-sevenless 1; SOS-1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4430401P03Rik; 9630010N06; AI449023; GF1; GGF1; GINGF; HGF; NS4; SOS-1; SOS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07889, (Mouse) Q62245

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6654, (Rat) 313845, (Mouse) 20662

          View more View less

          Function(s)
          guanyl-nucleotide exchange factor activity GTPase activator activity epidermal growth factor receptor binding protein binding SH3 domain binding protein kinase binding protein heterodimerization activity molecular condensate scaffold activity DNA binding Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity guanyl-nucleotide exchange factor
          Process(es)
          B cell homeostasis hair follicle development lymphocyte homeostasis response to ischemia heart morphogenesis cardiac atrium morphogenesis pericardium morphogenesis regulation of transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction epidermal growth factor receptor signaling pathway small GTPase mediated signal transduction Ras protein signal transduction vitellogenesis axon guidance insulin receptor signaling pathway fibroblast growth factor receptor signaling pathway Schwann cell development cytokine-mediated signaling pathway regulation of T cell differentiation in thymus multicellular organism growth Fc-epsilon receptor signaling pathway T cell activation regulation of cell proliferation regulation of T cell proliferation myelination positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway insulin-like growth factor receptor signaling pathway neurotrophin TRK receptor signaling pathway blood vessel morphogenesis B cell receptor signaling pathway leukocyte migration positive regulation of small GTPase mediated signal transduction palate development eyelid development in camera-type eye heart trabecula morphogenesis midbrain morphogenesis regulation of pro-B cell differentiation regulation of Rho protein signal transduction positive regulation of GTPase activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline