Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ROCK2 Antibodies

          Invitrogen

          ROCK2 Polyclonal Antibody

          View all (37) ROCK2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ROCK2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          ROCK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ROCK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ROCK2 Antibody (PA5-96400) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of ROCK2 in NIH/3T3 cells. Samples were incubated with ROCK2 Polyclonal antibody (Product # PA5-96400) using a dilution of 1:100 (40x lens). Blue: DAPI for nuclear staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ROCK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ROCK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ROCK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ROCK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ROCK2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ROCK2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ROCK2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ROCK2 Antibody in Western Blot (WB)
          ROCK2 Antibody in Western Blot (WB)
          ROCK2 Antibody in Western Blot (WB)
          ROCK2 Antibody in Western Blot (WB)
          ROCK2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-96400

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1109-1388 of human ROCK2 (NP_0048412)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.92 mg/mL

          Amount

          92 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2808202

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LDSKDSDIEQ LRSQLQALHI GLDSSSIGSG PGDAEADDGF PESRLEGWLS LPVRNNTKKF GWVKKYVIVS SKKILFYDSE QDKEQSNPYM VLDIDKLFHV RPVTQTDVYR ADAKEIPRIF QILYANEGES KKEQEFPVEP VGEKSNYICH KGHEFIPTLY HFPTNCEACM KPLWHMFKPP PALECRRCHI KCHKDHMDKK EEIIAPCKVY YDISTAKNLL LLANSTEEQQ KWVSRLVKKI PKKPPAPDPF ARSSPRTSMK IQQNQSIRRP SRQLAPNKPS; Positive Samples: HepG2, HT-29, ES-2, U-937, U-87MG, Mouse lung, Mouse heart; Cellular Location: Cell membrane, Cytoplasm, Nucleus, Peripheral membrane protein, centrosome, cytoskeleton, microtubule organizing center

          Target Information

          ROCK2, the predominant ROCK isoform in skeletal muscle, is an important regulator downstream of Rho GTPases. ROCK2 regulates cytokinesis, smooth muscle contraction, the formation of actin stress fibers and focal adhesions, and the activation of the c-fos serum response element. This protein, which is an isozyme of ROCK1 is a target for the small GTPase Rho.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: p150 ROK-alpha; p164 ROCK-2; Rho kinase 2; Rho-associated coiled-coil forming kinage 2; Rho-associated coiled-coil forming kinase 2; Rho-associated protein kinase 2; Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase 2; Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase II; RhoA - binding serine/threosine kinase alpha (ROK - alpha); RhoA-binding kinase 2; ROCK II; ROCK-II; rockii; ROKalpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B230113H15Rik; KIAA0619; mKIAA0619; Rho-kinase; ROCK-II; ROCK2; Rock2m; ROK; ROKalpha

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75116, (Rat) Q62868, (Mouse) P70336

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9475, (Rat) 25537, (Mouse) 19878

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protease binding RNA binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity structural molecule activity protein binding ATP binding zinc ion binding kinase activity transferase activity small GTPase binding metal ion binding tau protein binding tau-protein kinase activity endopeptidase activator activity Rho-dependent protein serine/threonine kinase activity protein serine kinase activity Rho GTPase binding poly(A) RNA binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          mitotic cytokinesis epithelial to mesenchymal transition response to ischemia aortic valve morphogenesis protein phosphorylation smooth muscle contraction signal transduction Rho protein signal transduction positive regulation of cardiac muscle hypertrophy positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of centrosome duplication negative regulation of angiogenesis actin cytoskeleton organization regulation of cell adhesion positive regulation of cell migration cortical actin cytoskeleton organization actomyosin structure organization regulation of neurological system process positive regulation of connective tissue growth factor production regulation of actin cytoskeleton organization regulation of circadian rhythm stress fiber assembly positive regulation of MAPK cascade modulation by host of viral process negative regulation of nitric oxide biosynthetic process regulation of keratinocyte differentiation positive regulation of phosphate metabolic process rhythmic process embryonic morphogenesis centrosome duplication regulation of stress fiber assembly positive regulation of stress fiber assembly regulation of focal adhesion assembly mRNA destabilization negative regulation of biomineral tissue development response to transforming growth factor beta protein localization to plasma membrane positive regulation of fibroblast growth factor production regulation of blood vessel diameter regulation of angiotensin-activated signaling pathway negative regulation of protein localization to lysosome regulation of cellular response to hypoxia regulation of cell junction assembly regulation of beta-amyloid formation positive regulation of beta-amyloid formation positive regulation of protein localization to early endosome positive regulation of amyloid precursor protein catabolic process regulation of establishment of endothelial barrier negative regulation of bicellular tight junction assembly cellular response to acetylcholine positive regulation of connective tissue replacement response to angiotensin regulation of establishment of cell polarity regulation of cell motility neural tube closure extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors chromosome condensation dendrite morphogenesis phosphorylation intracellular signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline