Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DNAJB9 Antibodies

          Invitrogen

          DNAJB9 Polyclonal Antibody

          View all (7) DNAJB9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DNAJB9 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DNAJB9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          DNAJB9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DNAJB9 Antibody (PA5-96702) in WB

          Western blot analysis of DNAJB9 in extracts of various cell lines. Samples were incubated with DNAJB9 Polyclonal antibody (Product # PA5-96702) using a dilution of 1:1,000, followed by HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000. Lysates/proteins: 25 µg per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Basic Kit. Exposure time: 10s. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DNAJB9 Antibody in Western Blot (WB)
          DNAJB9 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-96702

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein (or fragment)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.87 mg/mL

          Amount

          87 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2808504

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SKSYYDILGV PKSASERQIK KAFHKLAMKY HPDKNKSPDA EAKFREIAEA YETLSDANRR KEYDTLGHSA FTSGKGQRGS GSSFEQSFNF NFDDLFKDFG FFGQNQNTGS KKRFENHFQT RQDGGSSRQR HHFQEFSFGG GLFDDMFEDM EKMFSFSGFD STNQHTVQTE NRFHGSSKHC RTVTQRRGNM VTTYTDCSGQ; Positive Samples: Mouse liver, Rat liver; Cellular Location: Endoplasmic reticulum lumen

          Target Information

          This gene is a member of the J protein family. J proteins function in many cellular processes by regulating the ATPase activity of 70 kDa heat shock proteins. This gene is a member of the type 2 subgroup of DnaJ proteins. The encoded protein is localized to the endoplasmic reticulum. This protein is induced by endoplasmic reticulum stress and plays a role in protecting stressed cells from apoptosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZP564F1862; DNA j protein b9; DnaJ homolog subfamily B member 9; dnaJ homolog, subfamily b, member 9; Endoplasmic reticulum DNA J domain-containing protein 4; ER-resident protein ERdj4; Mdg-1; mDj7; microvascular endothelial differentiation gene 1; Microvascular endothelial differentiation gene 1 protein

          View more View less

          Gene Aliases: AA408011; AA673251; AA673481; AW556981; Dnajb9; ERdj4; Mdg1; mDj7

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) P97554, (Mouse) Q9QYI6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 24908, (Mouse) 27362

          View more View less

          Function(s)
          misfolded protein binding protein binding chaperone
          Process(es)
          ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0