Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TADA2L Antibodies

          Invitrogen

          TADA2L Polyclonal Antibody

          View all (7) TADA2L antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TADA2L Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TADA2L Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TADA2L Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TADA2L Antibody (PA5-97063) in WB

          Western blot analysis of TADA2L in extracts of various cell lines. Samples were incubated with TADA2L Polyclonal antibody (Product # PA5-97063) using a dilution of 1:1,000, followed by HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000. Lysates/proteins: 25 µg per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 10s. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TADA2L Antibody in Western Blot (WB)
          TADA2L Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-97063

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-443 of human TADA2A (NP_0011595772)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.32 mg/mL

          Amount

          132 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2808865

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MDRLGSFSND PSDKPPCRGC SSYLMEPYIK CAECGPPPFF LCLQCFTRGF EYKKHQSDHT YEIMTSDFPV LDPSWTAQEE MALLEAVMDC GFGNWQDVAN QMCTKTKEEC EKHYMKHFIN NPLFASTLLN LKQAEEAKTA DTAIPFHSTD DPPRPTFDSL LSRDMAGYMP ARADFIEEFD NYAEWDLRDI DFVEDDSDIL HALKMAVVDI YHSRLKERQR RKKIIRDHGL INLRKFQLME RRYPKEVQDL YETMRRFARI VGPVEHDKFI ESHALEFELR REIKRLQEYR TAGITNFCSA RTYDHLKKTR EEERLKRTML SEVLQYIQDS SACQQWLRRQ ADIDSGLSPS IPMASNSGRR SAPPLNLTGL PGTEKLNEKE KELCQMVRLV PGAYLEYKSA LLNECNKQGG LRLAQARALI KIDVNKTRKI YDFLIREGYI TKG; Positive Samples: BT-474, Mouse brain, Mouse skeletal muscle, Rat brain; Cellular Location: Chromosome, Nucleus

          Target Information

          TADA2L (transcriptional adapter 2-like), also known as TADA2A (transcriptional adapter 2-alpha) or ADA2-like protein, is a 443 amino acid nuclear protein that exists as 2 alternatively spliced isoforms. While most abundantly expressed in testis, TADA2L is present in all tissues. TADA2L contains one SANT domain and one SWIRM domain, and interacts with GCN5 and GR (NR3C1). Its ability to bind double-stranded DNA allows TADA2L to play a role in chromatin remodeling. Although it makes up part of the PCAF complex, TADA2L is also a component of the ATAC complex, a complex with histone acetyltransferase activity on histones H3 and H4. The gene that encodes TADA2L contains 71,408 bases and maps to human chromosome 17q12. Chromosome 7 houses over 1,000 genes, comprises nearly 5% of the human genome and has been linked to osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, lissencephaly, citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ADA2-like protein; Transcriptional adapter 2-alpha; Transcriptional adapter 2-like; transcriptional adaptor 2 alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADA2; ADA2A; AV319371; D030022J10Rik; hADA2; KL04P; TADA2A; TADA2L

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75478, (Rat) Q6AYE3, (Mouse) Q8CHV6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6871, (Rat) 360581, (Mouse) 217031

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding chromatin binding transcription coactivator activity histone acetyltransferase activity protein binding zinc ion binding metal ion binding molecular_function DNA-binding transcription factor gene-specific transcriptional regulator
          Process(es)
          chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of embryonic development regulation of cell division regulation of cell cycle regulation of protein phosphorylation transcription, DNA-templated mitotic nuclear division biological_process regulation of histone deacetylation regulation of protein stability histone H3 acetylation regulation of tubulin deacetylation histone acetylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline