Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PGAM2 Antibodies

          Invitrogen

          PGAM2 Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (16) PGAM2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PGAM2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          PGAM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PGAM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PGAM2 Antibody (PA5-98051) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of PGAM2 in paraffin embedded human testis tissue using a PGAM2 polyclonal antibody (Product # PA5-98051) at a dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PGAM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PGAM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PGAM2 Antibody in Western Blot (WB)
          PGAM2 Antibody in Western Blot (WB)
          PGAM2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-98051

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Human Phosphoglycerate mutase 2 protein (1-253AA)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.09 mg/mL

          Amount

          109 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2812665

          Target Information

          Phosphoglycerate mutase (PGAM) catalyzes the reversible reaction of 3-phosphoglycerate (3-PGA) to 2-phosphoglycerate (2-PGA) in the glycolytic pathway. The PGAM is a dimeric enzyme containing, in different tissues, different proportions of a slow-migrating muscle (MM) isozyme, a fast-migrating brain (BB) isozyme, and a hybrid form (MB). PGAM2 encodes muscle-specific PGAM subunit. Mutations in this gene cause muscle phosphoglycerate mutase efficiency, also known as glycogen storage disease X.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BPG-dependent PGAM 2; Muscle-specific phosphoglycerate mutase; PGAM-M; Phosphoglycerate mutase 2; phosphoglycerate mutase 2 (muscle); Phosphoglycerate mutase isozyme M; phosphoglycerate mutase muscle-specific subunit

          View more View less

          Gene Aliases: D14Mgh1; GSD10; PGAM-M; PGAM2; PGAMM; Pgmut

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15259, (Mouse) O70250, (Rat) P16290

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5224, (Mouse) 56012, (Rat) 24959

          View more View less

          Function(s)
          catalytic activity bisphosphoglycerate mutase activity phosphoglycerate mutase activity protein binding hydrolase activity isomerase activity intramolecular transferase activity, phosphotransferases identical protein binding bisphosphoglycerate 2-phosphatase activity 2,3-bisphosphoglycerate-dependent phosphoglycerate mutase activity cofactor binding mutase
          Process(es)
          gluconeogenesis glycolytic process striated muscle contraction Notch signaling pathway spermatogenesis response to mercury ion canonical glycolysis metabolic process response to inorganic substance dephosphorylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline