Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • FOXQ1 Antibodies

          Invitrogen

          FOXQ1 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (27) FOXQ1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXQ1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          FOXQ1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXQ1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXQ1 Antibody (PA5-98924) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of FOXQ1 in PC-3 cells using a FOXQ1 polyclonal antibody (Product # PA5-98924) at a dilution of 1:100. Alexa Fluor 488-congugated Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) secondary antibody was used. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXQ1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FOXQ1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXQ1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXQ1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-98924

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:5,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Human Forkhead box protein Q1 protein (10-123AA)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2813537

          Target Information

          FOXQ1 is a member of the FOX gene family, which is characterized by a conserved 110-amino acid DNA-binding motif called the forkhead or winged helix domain. FOX genes are involved in embryonic development, cell cycle regulation, tissue-specific gene expression, cell signaling, and tumorigenesis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Forkhead box protein Q1; Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 1; HFH-1; HNF-3/forkhead-like protein 1; winged helix/forkhead transcription factor

          View more View less

          Gene Aliases: FOXQ1; HFH1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9C009

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 94234

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter anatomical structure morphogenesis cell differentiation hair follicle morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline