Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EGR1 Antibodies

          Invitrogen

          EGR1 Polyclonal Antibody

          View all (31) EGR1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EGR1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          EGR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          EGR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EGR1 Antibody (PA5-99273) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of EGR1 in human colorectal cancer and adjacent normal tissues. The sample was formaldehyde fixed and a heat mediated antigen retrieval step in citrate buffer was performed. Samples were incubated with EGR1 polyclonal antibody (Product # PA5-99273) using a dilution of 1:100 (4°C overnight) followed by HRP conjugated anti-Rabbit secondary antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EGR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EGR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EGR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EGR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EGR1 Antibody in Western Blot (WB)
          EGR1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-99273

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human EGR1(Accession P18146), corresponding to amino acid residues S441-P461.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2818206

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total EGR1.

          Target Information

          The protein encoded by this gene belongs to the EGR family of C2H2-type zinc-finger proteins. It is a nuclear protein and functions as a transcriptional regulator. The products of target genes it activates are required for differentitation and mitogenesis. Studies suggest this is a cancer suppresor gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AT225; Early growth response protein 1; EGR-1; ETR103; Krox-24 nuclear protein; Nerve growth factor-induced protein A; NGFI-A; Transcription factor ETR103; Transcription factor Zif268; unnamed protein product; zinc finger gene 225; Zinc finger protein 225; Zinc finger protein Krox-24

          View more View less

          Gene Aliases: A530045N19Rik; AT225; egr; Egr-1; EGR1; ETR103; G0S30; Krox-1; KROX-24; KROX24; NGF1-A; NGFI-A; NGFIA; TIS8; Zenk; Zfp-6; ZIF-268; ZIF268; ZNF225

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P18146, (Mouse) P08046

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1958, (Mouse) 13653

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding double-stranded methylated DNA binding enzyme binding histone acetyltransferase binding sequence-specific DNA binding hemi-methylated DNA-binding metal ion binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding nucleic acid binding double-stranded DNA binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding C2H2 zinc finger transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to hypoxia response to ischemia regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to glucose positive regulation of gene expression T cell differentiation BMP signaling pathway positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-1 beta production response to insulin circadian regulation of gene expression regulation of protein sumoylation skeletal muscle cell differentiation regulation of apoptotic process regulation of neuron apoptotic process hypomethylation of CpG island estrous cycle locomotor rhythm positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of hormone biosynthetic process rhythmic process circadian temperature homeostasis interleukin-1-mediated signaling pathway cellular response to gamma radiation cellular response to heparin cellular response to mycophenolic acid glomerular mesangial cell proliferation positive regulation of glomerular metanephric mesangial cell proliferation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway cellular response to interleukin-8 positive regulation of post-translational protein modification positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of progesterone biosynthetic process transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter learning or memory positive regulation of cell death negative regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process regulation of long-term neuronal synaptic plasticity regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia cellular response to organic substance cellular response to cAMP cellular response to gonadotropin stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline