Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MPP5 Antibodies

          Invitrogen

          MPP5 Polyclonal Antibody

          View all (18) MPP5 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MPP5 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MPP5 Antibody (PA5-99990) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of MPP5 in human normal tissues adjacent to colorectal cancer. The sample was formaldehyde fixed and a heat mediated antigen retrieval step in citrate buffer was performed. Samples were incubated with MPP5 polyclonal antibody (Product # PA5-99990) using a dilution of 1:100 (4°C overnight) followed by HRP conjugated anti-Rabbit secondary antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MPP5 Antibody in Western Blot (WB)
          MPP5 Antibody in Western Blot (WB)
          MPP5 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-99990

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human MPP5(Accession Q8N3R9), corresponding to amino acid residues S588-Y638.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2818923

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total MPP5.

          Target Information

          MPP5 (Membrane Protein, Palmitoylated 5) plays a critical role in neurogenesis and hematopoiesis. This protein is crucial for establishing and maintaining cell polarity in epithelial cells and neurons. It is involved in the Par-3 complex, which contributes to maintaining tight junctions in epithelial cells. Mutations in MPP5 have been associated with severe neurologic impairments, including global developmental delay (GDD) and behavioral changes. In animal models, MPP5 is highly involved in the early differentiation of multipotent progenitors and supports long-term lineage-specific contributions, primarily in myeloid and lymphoid cells. MPP5 variants disrupt normal cellular function, leading to profound developmental and functional abnormalities.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ12615; MAGUK p55 subfamily member 5; membrane palmitoylated protein 5; membrane protein, palmitoylated 3 (MAGUK p55 subfamily member 5); Membrane protein, palmitoylated 5; membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5); palmitoylated 5; protein associated with lin seven 1; Protein associated with Lin-7 1; protein associated with LIN7 1, MAGUK family member; Protein PALS1; stardust; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 3830420B02Rik; AI255216; AI644496; MPP5; PALS1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9JLB2, (Rat) B4F7E7, (Human) Q8N3R9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 56217, (Rat) 314259, (Human) 64398

          View more View less

          Function(s)
          guanylate kinase activity protein binding protein domain specific binding nucleotide binding ATP binding identical protein binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelial sheet plasma membrane organization peripheral nervous system myelin maintenance myelin assembly protein localization to myelin sheath abaxonal region nucleotide phosphorylation establishment of protein localization to plasma membrane protein localization gene expression establishment or maintenance of polarity of embryonic epithelium regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway central nervous system neuron development cerebral cortex development establishment or maintenance of epithelial cell apical/basal polarity generation of neurons protein localization to plasma membrane
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline