Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TagRFP Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          TagRFP Polyclonal Antibody

          28 Published Figures
          95 References
          View all (9) TagRFP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite TagRFP Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (28)
          TagRFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TagRFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 32

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TagRFP Antibody (R10367) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of RFP Tag was performed using 70% confluent p65-mRFP transfected HEK-293 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with RFP Polyclonal Antibody (Product # R10367) at1:2500 dilution and NFkB p65 Monoclonal Antibody (2A12A7) (Product # 33-9900) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TagRFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TagRFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TagRFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TagRFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TagRFP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TagRFP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TagRFP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TagRFP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TagRFP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TagRFP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TagRFP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TagRFP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TagRFP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Western Blot (WB)
          TagRFP Antibody in Immunomicroscopy (IM)
          TagRFP Antibody in Immunomicroscopy (IM)

          Product Details

          R10367

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:3000-1:7000
          View 34 publications 34 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 32 publications 32 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:2,500-1:5,000
          View 17 publications 17 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          1:10,000-1:15,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Published species

          Tag

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Full-length recombinant denatured and non-denatured TagRFP was used as the immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          100 µg

          Storage conditions

          -20°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10563941

          Product Specific Information

          This antibody can be used to detect native RFP, RFP variants, and RFP fusion proteins in Western blot, immunoprecipitation, ELISA, and immunocytochemistry. This antibody has been shown to detect denatured and native TurboRFP, TurboFP602, TurboFP635, TagRFP, TagFP635, and mKate2.

          Storage and reconstitution: to prepare a 1 mg/mL stock solution, add 100 µL sterile water or 50% glycerol to the vial. If desired, aliquot the antibody upon reconstitution to produce single-use samples. Store the reconstituted product with sterile water at 4° C, avoiding freeze/thaw cycles. When stored as directed, the solution is stable for 3 months. If reconstituted with 50% glycerol, store at -20° C, avoiding freeze/thaw cycles. When stored as directed, this solution is stable for 6 months.

          Target Information

          Red fluorescent protein (TagRFP) derived from Entacmaea quadricolor eqFP611 (Uniprot ID: Q8ISF8) is an important tool in biotechnology and cell biology as a spectrally distinct companion or substitute for the green fluorescent protein (GFP; from Aequorea jellyfish). Pigment protein. The emission does not change over the pH range of 4 to 10. Maturation occurs via a green intermediate and is complete within 12 hours. Recombinant expression at high temperatures induces oligomerization. Abs(max)=559 nm. Exhibits a smaller absorbance peak at 525 nm. Has a strong fluorescence emission spectrum which peaks at 611 nm. [Uniprot]

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline