Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • JNK1 Antibodies

          Abnova

          Mapk8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody

          View all (54) JNK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Mapk8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Mapk8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mapk8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mapk8 Antibody (RAB02516) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HeLa cells with JNK1 recombinant monoclonal antibody (Product # RAB02516). Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with the primary antibody in 3% BSA-PBS and incubated overnight at 4 °C in a humified chamber. Cells were washed with PBST and incubated with a AF488-conjugated secondary antibody (green) in PBS at room temperature in the dark. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mapk8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Mapk8 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          RAB02516

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:10-1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          50mM tris glycine, pH 7.4, with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 50% glycerol

          Contains

          0.01% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          MAPK8 (JNK1) is activated by the presence of misfolded proteins in the endoplasmic reticulum. It is also a crucial mediator of insulin resistance and obesity. It belongs to the MAPK superfamily of stress-activated protein kinases. MAPKs are Serine-threonine protein kinases that are activated in response to a variety of extracellular stimuli, and mediate signal transduction from the cell surface to the nucleus. JNK is involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. JNK pathways are activated by stress and inflammatory signals. JNK is expressed as ten different isoforms due to differential mRNA splicing. The predominant forms are JNK1 and JNK2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-Jun N-terminal kinase 1; FLJ12099; FLJ33785; JNK1 beta1 protein kinase; JNK3; JNK3A; MAP kinase 10; MAP kinase 8; MAPK 10; MAPK 8; MAPK10; MGC50974; mitogen activated protein kinase 8; Mitogen-activated protein kinase 8; MK10; OTTHUMP00000019552; p493F12; p54 gamma; p54bSAPK; Phospho-JNK; PRKM10; protein kinase JNK1; protein kinase mitogen-activated 8; SAPK gamma; Stress-activated protein kinase JNK1

          View more View less

          Gene Aliases: AI849689; JNK; JNK1; Mapk8; Prkm8; SAPK1

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) P49185, (Mouse) Q91Y86

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 116554, (Mouse) 26419

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity JUN kinase activity MAP kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups enzyme binding histone deacetylase regulator activity histone deacetylase binding non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          ossification regulation of transcription, DNA-templated protein phosphorylation inflammatory response response to osmotic stress signal transduction JNK cascade JUN phosphorylation response to heat response to UV regulation of gene expression positive regulation of gene expression phosphorylation peptidyl-serine phosphorylation peptidyl-threonine phosphorylation positive regulation of cell migration regulation of histone deacetylation positive regulation of microtubule polymerization neuron projection development positive regulation of cyclase activity negative regulation of protein binding regulation of protein localization response to hydrogen peroxide regulation of circadian rhythm negative regulation of apoptotic process positive regulation of DNA replication response to cadmium ion determination of dorsal identity rhythmic process positive regulation of protein metabolic process cellular response to hydrogen peroxide cellular response to lipopolysaccharide cellular response to nitric oxide positive regulation of deacetylase activity type B pancreatic cell apoptotic process neuronal stem cell population maintenance programmed necrotic cell death positive regulation of determination of dorsal identity positive regulation of apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline