Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-4 Proteins
          Experience prolonged bioactivity in cell culture. Try Gibco Heat Stable Recombinant Proteins

          Invitrogen

          Human IL-4 Recombinant Protein

          1 Reference
          View all (16) IL-4 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human IL-4 Recombinant Protein

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          RIL4MI

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Expression System

          P. pastoris

          Amino acid sequence

          Human IL-4, amino acids 25-153 (Accession # P05112)

          Molecular weight

          15 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          >95% by SDS-PAGE

          Activity

          Determined by the proliferation of human TF-1 cells.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Amount

          1 mg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Dry ice

          Product Specific Information

          Mature human IL-4 was expressed in Pichia pastoris, X-33. GenBank Accession # P05112, amino acids 25 - 153. For protein verification, the expressed protein was N-terminal sequenced and begins with the following 10 amino acids: HKCDITLQEI. Purity is >95% by SDS-PAGE analyses.

          Activity: The biological activity of recombinant human IL-4 was determined by measuring the proliferation of the factor-dependent human T-helper cell line, TF-1.

          Use: For in vitro applications. A dose-response assay should be performed to determine the optimal concentration for specific experiments.

          Target Information

          Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B cell growth factor 1; B-cell stimulatory factor 1; B_cell stimulatory factor 1; Binetrakin; BSF-1; H-IL-4; IL-4; IL-4v2; IL4; ILN; Interleukin; interleukin 4; Interleukin-4; Interleukin4; Lymphocyte stimulatory factor 1; M-IL-4; MGC79402; Pitrakinra

          View more View less

          Gene Aliases: BCGF-1; BCGF1; BSF-1; BSF1; IL-4; IL4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05112

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3565

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline