Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ALDH7A1 Antibodies

          OriGene

          ALDH7A1 Monoclonal Antibody (OTI10A12), TrueMAB™

          View all (20) ALDH7A1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ALDH7A1 Monoclonal Antibody (OTI10A12), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          ALDH7A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ALDH7A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ALDH7A1 Antibody (TA811150) in IHC (P)

          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human endometrium tissue within the normal limits using anti-ALDH7A1 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA811150)(1:500). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ALDH7A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH7A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH7A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH7A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH7A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH7A1 Monoclonal Antibody (OTI10A12), TrueMAB™

          Product Details

          TA811150

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI10A12

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human ALDH7A1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a member of subfamily 7 in the aldehyde dehydrogenase gene family. These enzymes are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. This particular member has homology to a previously described protein from the green garden pea, the 26g pea turgor protein. It is also involved in lysine catabolism that is known to occur in the mitochondrial matrix. Recent reports show that this protein is found both in the cytosol and the mitochondria, and the two forms likely arise from the use of alternative translation initiation sites. An additional variant encoding a different isoform has also been found for this gene. Mutations in this gene are associated with pyridoxine-dependent epilepsy. Several related pseudogenes have also been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 26g turgor protein homolog; Aldehyde dehydrogenase family 7 member A1; Alpha-AASA dehydrogenase; Alpha-aminoadipic semialdehyde dehydrogenase; Antiquitin 1; Antiquitin-1; Antiquitin1; Betaine aldehyde dehydrogenase; Delta1-piperideine-6-carboxylate dehydrogenase; epididymis secretory sperm binding protein; P6c dehydrogenase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALDH7A1; ATQ1; EPD; EPEO4; PDE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P49419

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 501

          View more View less

          Function(s)
          aldehyde dehydrogenase (NAD) activity L-aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase activity protein binding betaine-aldehyde dehydrogenase activity oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor identical protein binding
          Process(es)
          cellular aldehyde metabolic process sensory perception of sound glycine betaine biosynthetic process from choline choline catabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-vvsgg:80/100.66.72.198:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0