Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TCR V gamma 9 Antibodies

          Invitrogen

          TCR V gamma 9 Monoclonal Antibody (7A5)

          21 References
          View all (4) TCR V gamma 9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TCR V gamma 9 Monoclonal Antibody (7A5)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TCR V gamma 9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TCR V gamma 9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TCR V gamma 9 Antibody (TCR1720) in WB

          Western blot analysis of TCR V gamma 9 was performed by loading 25 µg of CEM cell lysates onto an SDS polyacrylamide gel. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked at 4°C overnight. The membrane was probed with a TCR V gamma 9 monoclonal antibody (Product # TCR1720) at a dilution of 1:10 overnight at 4°C, washed in TBST, and probed with an HRP-conjugated secondary antibody for 1 hr at room temperature in the dark. Chemiluminescent detection was performed using Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate (Product # 32132). Res... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TCR V gamma 9 Antibody in Western Blot (WB)
          TCR V gamma 9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          TCR1720

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          2 µg/test
          View 13 publications 13 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          Neutralization (Neu)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          T-Cell Activation (TCA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Published species

          Fruit fly, Human, Non-human primate, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7A5

          Immunogen

          Human TCR Vgamma9

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.15 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.5% BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_417089

          Product Specific Information

          TCR1720 targets TCR V gamma 9 in FACS, IHC(F), IP, Neu, WB and TCA applications and shows reactivity with Human, and Non-human primate samples.



          The TCR1720 immunogen is human TCR Vgamma9.

          Target Information

          The ability of T cell receptors (TCR) to discriminate foreign from self-peptides presented by major histocompatibility complex (MHC) class II molecules is essential for an effective adaptive immune response. TCR recognition of self-peptides has been linked to autoimmune disease. Mutant self-peptides have been associated with tumors. Engagement of TCRs by a family of bacterial toxins know as superantigens has been responsible for toxic shock syndrome. Autoantibodies to V beta segments of T cell receptors have been isolated from patients with rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE). The autoantibodies block TH1-mediated inflammatory autodestructive reactions and are believed to be a method by which the immune system compensates for disease (ref5). T Cell and TCR Diversity Most human T cells express the TCR alpha-beta and either CD4 or CD8 molecule (single positive, SP). A small number of T cells lack both CD4 and CD8 (double negative, DN). Increased percentages of alpha-beta DN T cells have been identified in some autoimmune and immunodeficiency disorders. Gamma-delta T cells are primarily found within the epithelium. They show less TCR diversity and recognize antigens differently than alpha-beta T cells. Subsets of gamma-delta T cells have shown antitumor and immunoregulatory activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline