Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ba04646151_s1
Gene Symbol:
Bacteria
Gene Name:
class A beta-lactamase GES(blaGES)
Gene Aliases:
Bacteria, blaGES-1, blaGES-10, blaGES-11, blaGES-12, blaGES-13, blaGES-14, blaGES-15, blaGES-16, blaGES-17, blaGES-18, blaGES-19, blaGES-2, blaGES-20, blaGES-21, blaGES-22, blaGES-24, blaGES-25, blaGES-26, blaGES-27, blaGES-28, blaGES-29, blaGES-3, blaGES-30, blaGES-31, blaGES-33, blaGES-34, blaGES-35, blaGES-36, blaGES-37, blaGES-38, blaGES-39, blaGES-4, blaGES-40, blaGES-42, blaGES-43, blaGES-45, blaGES-46, blaGES-47, blaGES-48, blaGES-49, blaGES-5, blaGES-50, blaGES-51, blaGES-6, blaGES-7, blaGES-8, blaGES-9, class A beta-lactamase GES, blaGES
Chromosome Location:
-
Species:
Bacteria
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ba04646151_s1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Recommended Assay
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qlhjl:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0