Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Dr03086794_g1
          See other LDB1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ldb1a
          Gene Name:
          LIM domain binding 1a
          Gene Aliases:
          ldb4, ldb4b
          Chromosome Location:
          Chr.13: 28701130 - 28745755 on Build GRCz11
          Species:
          Zebrafish
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Dr03086794_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ldb1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_131316.1 NP_571391.1 8 - 9 920 103
          XM_005156756.4 XP_005156813.1 9 - 10 1481 103
          XM_005156757.3 XP_005156814.1 10 - 11 990 103
          XM_005156765.4 XP_005156822.1 8 - 9 1034 103
          XM_005156767.4 XP_005156824.1 8 - 9 1071 103
          XM_005156768.4 XP_005156825.1 8 - 9 1018 103
          XM_009307284.3 XP_009305559.1 9 - 10 1479 103
          XM_009307285.2 XP_009305560.1 10 - 11 990 103
          XM_009307286.2 XP_009305561.1 10 - 11 975 103
          XM_009307287.2 XP_009305562.1 10 - 11 975 103
          XM_009307288.3 XP_009305563.1 8 - 9 1073 103
          XM_009307289.2 XP_009305564.1 10 - 11 990 103
          XM_009307290.2 XP_009305565.1 10 - 11 990 103
          XM_009307291.3 XP_009305566.1 10 - 11 975 103
          XM_009307292.2 XP_009305567.1 10 - 11 975 103
          XM_017358690.2 XP_017214179.1 10 - 11 943 103
          XM_017358691.2 XP_017214180.1 10 - 11 924 103
          XM_017358692.2 XP_017214181.1 10 - 11 924 103
          XM_017358693.2 XP_017214182.1 10 - 11 922 103
          XM_021480515.1 XP_021336190.1 10 - 11 941 103
          XM_021480517.1 XP_021336192.1 8 - 9 775 103
          GenBank mRNA AB250382.1 - 7 - 8 629 103
          AF031378.1 - 8 - 9 920 103
          BC084686.1 - 8 - 9 728 103
          BC097093.1 - 8 - 9 895 103
          BC164854.1 - 8 - 9 788 103

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Danio rerio Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          nervous system development
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          transcription cofactor activity
          protein binding
          LIM domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline