Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Gg03315079_m1
          See other ZNF644 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ZNF644
          Gene Name:
          zinc finger protein 644
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 14981283 - 15059203 on Build GRCg6a
          Species:
          Chicken
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Gg03315079_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ZNF644
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_001232675.4 XP_001232676.1 4 - 5 2273 83
          XM_015290666.2 XP_015146152.1 5 - 6 2575 83
          XM_015290667.2 XP_015146153.1 7 - 8 2561 83
          XM_015290668.2 XP_015146154.1 5 - 6 2396 83
          XM_015290669.2 XP_015146155.1 6 - 7 2671 83
          XM_015290670.2 XP_015146156.1 6 - 7 2491 83
          XM_015290671.2 XP_015146157.1 5 - 6 3650 83
          XM_015290672.2 XP_015146158.1 6 - 7 2623 83
          XM_015290673.2 XP_015146159.1 5 - 6 2337 83
          XM_015290674.2 XP_015146160.1 5 - 6 2267 83
          XM_015290677.2 XP_015146163.1 4 - 5 2518 83
          XM_015290678.2 XP_015146164.1 4 - 5 2338 83
          XM_015290680.2 XP_015146166.1 5 - 6 2559 83
          XM_015290681.2 XP_015146167.1 5 - 6 2601 83
          XM_015290683.2 XP_015146169.1 4 - 5 2507 83
          XM_015290684.2 XP_015146170.1 3 - 4 2450 83
          XM_025153002.1 XP_025008770.1 7 - 8 2741 83
          XM_025153003.1 XP_025008771.1 6 - 7 2443 83
          XM_025153004.1 XP_025008772.1 4 - 5 2273 83
          XM_025153005.1 XP_025008773.1 5 - 6 2379 83
          XM_025153006.1 XP_025008774.1 4 - 5 2321 83
          XM_025153007.1 XP_025008775.1 4 - 5 2301 83
          XM_025153008.1 XP_025008776.1 3 - 4 2212 83
          XM_025153009.1 XP_025008777.1 3 - 4 2302 83
          XM_025153010.1 XP_025008778.1 4 - 5 2273 83
          XM_025153011.1 XP_025008779.1 3 - 4 2269 83
          GenBank mRNA AJ720546.1 - 4 - 5 2238 83

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Gallus gallus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline