Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00180031_m1
          See other IRF4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          IRF4
          Gene Name:
          interferon regulatory factor 4
          Gene Aliases:
          IMD131, LSIRF, MUM1, NF-EM5, SHEP8
          Chromosome Location:
          Chr.6: 391752 - 411443 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00180031_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: IRF4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001195286.2 NP_001182215.1 8 - 9 1326 88
          NM_002460.4 NP_002451.2 8 - 9 1329 88
          XM_006715090.3 XP_006715153.1 7 - 8 1221 88
          XM_047418730.1 XP_047274686.1 7 - 8 1218 88
          GenBank mRNA BC015752.1 - 8 - 9 1289 88
          U52682.1 - 8 - 9 1338 88
          U63738.1 - 8 - 9 1321 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0600006442.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC06000005.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Immune Tolerance Network Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene IRF4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune system process
          chromatin remodeling
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-13 production
          positive regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of interleukin-4 production
          negative regulation of toll-like receptor signaling pathway
          T cell activation
          defense response to protozoan
          myeloid dendritic cell differentiation
          regulation of T-helper cell differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of multicellular organismal process
          T-helper 17 cell lineage commitment
          positive regulation of cold-induced thermogenesis
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription coactivator activity
          protein binding
          sequence-specific DNA binding
          sequence-specific double-stranded DNA binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000380956.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000468485.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000468485.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000468485.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000469834.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000469834.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000469834.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000493114.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000495137.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000495137.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000495137.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 ENST00000495137.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_001195286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NM_002460.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006442.hg.1 NR_046000.2 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline