Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00263977_m1
          See other WNT3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          WNT3A
          Gene Name:
          Wnt family member 3A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 228007022 - 228067113 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00263977_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: WNT3A
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_033131.3 NP_149122.1 1 - 2 183 60
          XM_011544319.2 XP_011542621.1 1 - 2 154 60
          GenBank mRNA AB060284.1 - 1 - 2 81 60
          AK056278.1 - 1 - 2 154 60
          BC103921.1 - 1 - 2 123 40007188 60
          BC103922.2 - 1 - 2 123 40007189 60
          BC103923.1 - 1 - 2 123 40007191 60
          DA742143.1 - 1 - 2 183 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0100011842.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC01001883.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Human WNT Pathway Human Hematopoeisis HUMAN COLORECTAL CANCER METASTASIS HUMAN FACTORS PROMOTING CARDIOGENESIS IN VERTEBRATES 1700 Inventoried Human_Wnt Human_Hematopoisis Human_Factors_Promoting_Cardiogenesis_in_Vertebrates Human_Colorectal_Cancer_Metastasis Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene WNT3A

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          in utero embryonic development
          positive regulation of cytokine production
          positive regulation of protein phosphorylation
          heart looping
          positive regulation of receptor internalization
          negative regulation of heart induction by canonical Wnt signaling pathway
          axon guidance
          synapse assembly
          positive regulation of cell proliferation
          COP9 signalosome assembly
          negative regulation of neuron projection development
          Wnt signaling pathway
          spinal cord association neuron differentiation
          hippocampus development
          cell proliferation in forebrain
          Wnt signaling pathway involved in forebrain neuroblast division
          dorsal/ventral neural tube patterning
          hemopoiesis
          neuron differentiation
          extracellular matrix organization
          mammary gland development
          positive regulation of B cell proliferation
          positive regulation of protein binding
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          cell proliferation in midbrain
          cellular protein localization
          positive regulation of catenin import into nucleus
          skeletal muscle cell differentiation
          post-anal tail morphogenesis
          synaptic vesicle recycling
          inner ear morphogenesis
          positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of mesodermal cell fate specification
          paraxial mesodermal cell fate commitment
          positive regulation of skeletal muscle tissue development
          positive regulation of collateral sprouting in absence of injury
          negative regulation of axon extension involved in axon guidance
          negative regulation of neurogenesis
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          palate development
          canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of protein tyrosine kinase activity
          positive regulation of dermatome development
          canonical Wnt signaling pathway involved in cardiac muscle cell fate commitment
          regulation of microtubule cytoskeleton organization
          platelet aggregation
          cellular response to retinoic acid
          axis elongation involved in somitogenesis
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of protein localization to plasma membrane
          negative regulation of dopaminergic neuron differentiation
          beta-catenin destruction complex disassembly
          Wnt signaling pathway involved in midbrain dopaminergic neuron differentiation
          positive regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway involved in controlling type B pancreatic cell proliferation
          positive regulation of neural precursor cell proliferation
          positive regulation of hepatocyte proliferation
          positive regulation of transcription regulatory region DNA binding
          positive regulation of cardiac muscle cell differentiation
          transcription coactivator activity
          receptor binding
          frizzled binding
          frizzled-2 binding
          protein binding
          protein domain specific binding
          co-receptor binding
          receptor agonist activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029175.hg.1 TC01001883.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029175.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029177.hg.1 TC01001883.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029177.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029177.hg.1 ENST00000366753.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029177.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029178.hg.1 TC01001883.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029178.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029178.hg.1 ENST00000366753.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01029178.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187324.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187324.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187324.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187324.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187324.hg.1 TC0100011842.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100011842.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187323.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187323.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187323.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187323.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187323.hg.1 TC0100011842.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187325.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187325.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187325.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187325.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187325.hg.1 TC0100011842.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187321.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187321.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187321.hg.1 TC0100011842.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187322.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187322.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187322.hg.1 ENST00000284523.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187322.hg.1 NM_033131.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100187322.hg.1 TC0100011842.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 171671 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline