Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00274379_s1
          See other TAAR3P GE Assays ›
          Gene Symbol:
          TAAR3P
          Gene Name:
          trace amine associated receptor 3, pseudogene
          Gene Aliases:
          GPR57, GPR58, TAAR2, TAAR3
          Chromosome Location:
          Chr.6: 132608225 - 132609302 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00274379_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: TAAR3P
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_028511.1 1 799 118
          GenBank mRNA BC095548.1 - 1 800 118

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0600013199.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of chemical stimulus
          trace-amine receptor activity
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284741 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05084489 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284745 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284740 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284750 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284757 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284728 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05084492 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284734 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284727 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05084470 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284725 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05084497 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284743 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284744 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284739 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05084471 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284755 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284736 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05084476 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284742 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284746 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25284733 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3618956 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 13553 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3618956 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3618956 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084522 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284777 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284817 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284765 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284816 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284796 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284779 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084514 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284794 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084530 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084558 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284798 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084557 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284808 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284826 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284770 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284820 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084535 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284760 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284823 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084548 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284825 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284792 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284783 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284828 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084533 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284810 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084517 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284812 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084525 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084510 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284815 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284804 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084531 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284800 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284802 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284787 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284764 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084546 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284766 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084509 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284806 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084516 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084502 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084571 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284818 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284815 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284825 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084522 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284787 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284766 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284804 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084548 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284760 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084571 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084546 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084533 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084514 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284806 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284800 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284828 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284802 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284818 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284783 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284812 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284823 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084516 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284796 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084502 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084510 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284820 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084535 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084558 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084531 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084509 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284817 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284798 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284764 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084517 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284765 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284826 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284794 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084557 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284777 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284816 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084525 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284792 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05084530 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284808 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284779 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284770 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25284810 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8129609 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8129608 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 221393_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 ENST00000481759.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 ENST00000481759.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013199.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600191113.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600191113.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600191113.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600191113.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600191113.hg.1 TC0600013199.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 ENST00000466706.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 ENST00000481759.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 ENST00000481759.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013199.hg.1 NR_028511.1 Refseq
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_PM_at - -
          Human Genome U133A 2.0 Array 221393_PM_at - -
          Human Genome U133A 2.0 Array 221393_at - -
          AffymetrixPathwork Diagnostics Pathchip pw512956 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 221393_at10 - -
          Human Genome U133 Set 221393_at - -
          Human Genome U133 Set 221393_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A030539 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A030539 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 206481 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3309584 NR_028511.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3309584 BC095548.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3309584 NR_028511.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3309584 BC095548.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3309584 NR_028511.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3309584 BC095548.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3309584 NR_028511.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3309584 BC095548.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline