Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00288030_s1
          See other LOC153577 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC153577
          Gene Name:
          uncharacterized LOC153577
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00288030_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC153577
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK054653.1 - 1 49 63

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P24683498 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P04498918 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P24683489 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P04498921 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P04498919 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P04498905 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P04498906 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P04498920 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P04498904 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15773682 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P24683490 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P24683497 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P24683493 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 721983 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 323723 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3623118 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 26901 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3623118 - -
          Agilent Human Genome 244K CGH Microarray (Alpha Test) A_16_P17419135 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P17419135 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P420123 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P17419135 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1556750_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1556750_at8 - -
          Human Genome U95 Set 55940_PM_at - -
          Human Genome U95 Set 55940_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 231043 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1899760 AK054653.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1899760 AK054653.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1899760 AK054653.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 770731 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_92087 - -
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1899760 AK054653.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1899760 AK054653.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1899760 AK054653.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline