Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00292521_s1
          See other LOC284600 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC284600
          Gene Name:
          uncharacterized LOC284600
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 905115 - 920466 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00292521_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC284600
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK056486.1 - 2 692 78
          BC000227.1 - 1 154 78
          BC006442.1 - 1 154 78

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000072 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15006585 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000102 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000100 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000069 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000108 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000062 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000088 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000106 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000056 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000086 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003031 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000057 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000067 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000053 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20002997 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000079 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000054 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000074 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003051 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003014 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003017 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000055 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000080 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003028 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000103 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000064 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003025 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003033 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000085 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000083 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000065 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000097 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003064 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000105 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000101 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000049 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003061 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000084 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003062 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000096 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15006595 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000093 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000082 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000095 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000104 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003000 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000061 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000091 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000076 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000051 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20003080 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000060 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000109 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00000075 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 67100 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 836437 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 310199 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 46352 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 323783 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 261160 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 91123 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 96734 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3471712 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_24_P481601 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 6891 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 45181 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3471712 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3471712 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_24_P481601 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_24_P481601 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P00000066 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P338523 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1559083_PM_x_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_PM_x_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559083_x_at5 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 233736 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline