Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00329383_s1
          See other LOC440149 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC440149
          Gene Name:
          uncharacterized LOC440149
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00329383_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC440149
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK057085.1 - 1 748 89

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3573141 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 13939 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3573141 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_18_P11911956 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 236366_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009863.hg.1 ENST00000612143.1 Ensembl
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236366_at9 - -
          Human Genome U95 Set 51018_at - -
          Human Genome U95 Set 51018_PM_at - -
          Human Genome U133 Set 236366_PM_at - -
          Human Genome U133 Set 236366_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline