Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00378840_m1
          See other EPT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          EPT1
          Gene Name:
          ethanolaminephosphotransferase 1
          Gene Aliases:
          SELI, SEPI
          Chromosome Location:
          Chr.2: 26346086 - 26395891 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00378840_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: EPT1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AB051511.1 - 3 - 4 343 91
          AB621826.1 - 3 - 4 336 91
          AK095620.1 - 3 - 4 353 91
          BC021229.2 - 3 - 4 298 4111329 91
          DA619246.1 - 3 - 4 381 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0200007035.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000462301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000462301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000462301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147858.hg.1 TC0200007035.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200147856.hg.1 TC0200007035.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000260585.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000442141.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000447170.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000462301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000462301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000462301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 ENST00000613142.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200007035.hg.1 NM_033505.3 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 110350 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline