Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Hs00419835_m1
See other LOC339902 GE Assays ›
Gene Symbol:
LOC339902
Gene Name:
hCG1813818
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.3: 59637296 - 59658497 on Build GRCh38
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Hs00419835_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
4331182
제품 정가
284.00
Your Price
온라인 행사가:
266.65
266.65
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay 상세 정보
Gene Symbol: LOC339902
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NR_149028.1
2 - 3
206
134
GenBank mRNA
BX096799.1
-
2 - 3
206
134
Back To Top
추가 정보
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
Recommended Assay
Homo sapiens
1700
Inventoried
Probe spans exons
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ArrayStar
ABI
Illumina
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2
A_33_P3321871
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Human Genome U95 Set
49455_PM_at
-
-
Human Genome U95 Set
49455_at
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Arraystar Human LncRNA microarray V2.0
ASHG19A3A045456
-
-
Arraystar Human LncRNA microarray V2.0
ASHG19A3A045456
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0
197856
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
HumanHT-12 v4 Expression BeadChip
ILMN_1681516
BX096799.1
human_transcriptome
Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip
ILMN_1681516
BX096799.1
human_transcriptome
Illumina human-6 v2.0 expression beadchip
ILMN_1681516
BX096799.1
human_transcriptome
Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip
ILMN_1681516
BX096799.1
human_transcriptome
Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip
ILMN_1681516
BX096799.1
human_transcriptome
Back To Top
관련 제품
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline