Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00704057_s1
          See other TAS2R42 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          TAS2R42
          Gene Name:
          taste 2 receptor member 42
          Gene Aliases:
          T2R24, T2R42, T2R55, TAS2R55
          Chromosome Location:
          Chr.12: 11185993 - 11186937 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00704057_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: TAS2R42
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181429.2 NP_852094.2 1 151 71
          GenBank mRNA BC131742.1 - 1 151 40115195 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1200009938.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC12001245.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene TAS2R42

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of bitter taste
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity
          bitter taste receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623491 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623453 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623493 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623447 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623477 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623514 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623454 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623518 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623492 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623479 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16533995 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623449 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623458 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623509 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623476 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623505 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623494 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623508 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623438 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623463 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623474 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623510 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623464 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623506 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623490 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623466 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623452 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623442 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623471 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623467 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623448 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623497 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623443 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623461 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623483 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623465 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623455 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623462 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623475 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16533999 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623478 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623489 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623517 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623484 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623482 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16533955 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623440 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623480 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623498 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623503 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623441 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623439 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623457 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16533907 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623488 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28623485 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 134118 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 319587 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 91342 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P14902 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_24_P14902 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 31826 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 29082 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P33129307 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P14902 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_24_P14902 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623471 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623465 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623505 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623500 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623460 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623488 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623475 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623482 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623480 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623474 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623501 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623484 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623478 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623487 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623470 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623485 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623467 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623509 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623489 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623477 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623502 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623469 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623504 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623491 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623494 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623466 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16533999 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16533995 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16533955 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623463 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623461 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16533982 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623499 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623476 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623471 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623494 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623470 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623461 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623467 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623487 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623475 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623488 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623499 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16533999 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623465 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623466 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623500 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623485 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623502 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623509 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16533995 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623501 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623478 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623491 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623477 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623469 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623463 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623504 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623476 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623460 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623474 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623482 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16533955 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623505 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623489 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16533982 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623480 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28623484 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_24_P14902 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_24_P14902 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P33129307 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P33129307 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_181429_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961299 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7961298 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738923_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738923_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12016291.hg.1 ENST00000334266.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12016291.hg.1 NM_181429.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12016291.hg.1 TC12001245.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200009938.hg.1 ENST00000334266.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200009938.hg.1 ENST00000334266.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175043.hg.1 ENST00000334266.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175043.hg.1 ENST00000334266.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175043.hg.1 TC1200009938.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A047334 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A047334 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 714676 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Sentrix Human-6 Expression BeadChip GI_31088851-S NM_181429.1 human_transcriptome
          Sentrix Human-6 Expression BeadChip GI_31088851-S BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_13236-S - -
          Illumina human-6 v1.0 expression beadchip 0002320452 - -
          Illumina humanRef-8 v1.0 expression beadchip 0002320452 - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 460202 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_13236 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1707668 NM_181429.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1707668 BC131742.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline