Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00765522_s1
          See other TPI1P2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          TPI1P2
          Gene Name:
          triosephosphate isomerase 1 pseudogene 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 129055223 - 129057239 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00765522_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: TPI1P2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AA905085.1 - 1 192
          BC053624.1 - 1 1245 192

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26033763 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05776039 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05776040 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05776038 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05776037 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05776044 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05776042 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26033768 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 48674 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P358328 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_24_P358328 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 36237 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 43790 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P358328 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_24_P358328 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033745 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033760 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776027 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033742 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033750 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033732 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033743 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033748 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776021 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776024 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033758 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776009 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033733 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776032 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033755 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776015 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033744 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16017290 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776006 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776023 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033756 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033735 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776029 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776016 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033753 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033755 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033744 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033742 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033756 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776032 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776021 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776023 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776024 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033748 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033758 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776009 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033760 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033732 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033745 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033753 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776016 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033733 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16017290 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776015 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033750 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033735 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776027 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26033743 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776006 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05776029 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_24_P358328 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_24_P358328 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P18112961 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P01805609 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P758502 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776023 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776020 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776006 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776005 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776009 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776031 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776028 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776040 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776027 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776013 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776025 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776036 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776021 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776012 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776043 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776018 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776029 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776030 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776033 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776014 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05776039 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P18112961 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NR_002187_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8136062 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8136061 - -
          Human Genome U95 Set 78921_PM_i_at - -
          Human Genome U95 Set 78921_i_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A035047 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A035048 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A035048 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A035047 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 236495 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1684114 NR_002187.3 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1684114 AA905085.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1684114 AK094894.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1684114 BC053624.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1684114 NR_002187.3 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1684114 AA905085.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1684114 AK094894.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1684114 BC053624.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1684114 NR_002187.3 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1684114 AA905085.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1684114 AK094894.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1684114 BC053624.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1684114 NR_002187.3 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1684114 AA905085.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1684114 AK094894.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1684114 BC053624.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip ILMN_16558 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_16558 - -
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1684114 NR_002187.3 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1684114 AA905085.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1684114 AK094894.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1684114 BC053624.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1684114 NR_002187.3 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1684114 AA905085.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1684114 AK094894.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1684114 BC053624.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1684114 NR_002187.3 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1684114 AA905085.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1684114 AK094894.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1684114 BC053624.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline