Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00864336_m1
          See other LOC100130111 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC100130111
          Gene Name:
          uncharacterized LOC100130111
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 29674935 - 29679163 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00864336_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC100130111
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_135221.1 1 - 2 593 134
          GenBank mRNA AK096061.1 - 1 - 2 538 134
          BC043570.1 - 1 - 2 184 134

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560686 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560678 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043954 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043989 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560685 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043939 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044000 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560680 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043977 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560637 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044004 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560692 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560647 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560626 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044023 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560701 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043998 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044028 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560702 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044022 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043997 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560696 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560672 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560639 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043990 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560605 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560603 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560645 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560683 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560694 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560606 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560638 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560615 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044010 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560677 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560644 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560623 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560646 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043937 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560703 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044024 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043945 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043999 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043946 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560691 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560635 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560652 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560613 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560612 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043992 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560679 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043974 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043929 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043950 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560695 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560642 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560631 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044015 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043972 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043952 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560604 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560659 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560620 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044018 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560643 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560656 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560663 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560704 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560616 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043981 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560687 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043985 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560607 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560624 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560660 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560690 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560700 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560640 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30043987 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560627 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560689 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09560602 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P30044009 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 126393 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 31534 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3369436 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P02999648 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P02999643 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P463379 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1500006691.hg.1 ENST00000560994.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1500006691.hg.1 ENST00000560994.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1500006691.hg.1 ENST00000560994.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1500006691.hg.1 ENST00000536835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1500006691.hg.1 ENST00000560994.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1500006691.hg.1 ENST00000560994.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1500006691.hg.1 ENST00000560994.1 Ensembl
          Human Genome U95 Set 83009_at - -
          Human Genome U95 Set 83009_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 196649 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3272267 AK096061.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3272267 BC043570.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline