Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00895710_m1
          See other HAAO GE Assays ›
          Gene Symbol:
          HAAO
          Gene Name:
          3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase
          Gene Aliases:
          3-HAO, HAO
          Chromosome Location:
          Chr.2: 42766198 - 42794359 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00895710_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: HAAO
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012205.2 NP_036337.2 2 - 3 226 100
          XM_005264230.3 XP_005264287.1 2 - 3 1974 100
          XM_011532729.2 XP_011531031.1 2 - 3 1974 100
          XM_011532730.2 XP_011531032.1 3 - 4 320 100
          XM_011532731.2 XP_011531033.1 2 - 3 1974 100
          XM_017003717.1 XP_016859206.1 3 - 4 320 100
          GenBank mRNA AK295693.1 - 2 - 3 208 100
          BC029510.1 - 2 - 3 209 5302724 100
          BI602406.1 - 2 - 3 214 100
          CR457063.1 - 2 - 3 151 100
          DT215851.1 - 2 - 3 228 100
          Z29481.1 - 2 - 3 191 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0200012383.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC02001782.hg.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the XM_011532730.2, XM_017003717.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene HAAO

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          tryptophan catabolic process
          response to zinc ion
          quinolinate biosynthetic process
          'de novo' NAD biosynthetic process from tryptophan
          anthranilate metabolic process
          response to cadmium ion
          quinolinate metabolic process
          oxidation-reduction process
          neuron cellular homeostasis
          3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase activity
          protein binding
          ferrous iron binding
          electron carrier activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02028669.hg.1 TC02001782.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02028669.hg.1 ENST00000294973.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02028669.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406007.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200012383.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000294973.10 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000402268.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000402698.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000404451.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000406924.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 ENST00000431905.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 NM_012205.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200190432.hg.1 TC0200012383.hg.1 Clariom D TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline