Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00899658_m1
          See other MMP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          MMP1
          Gene Name:
          matrix metallopeptidase 1
          Gene Aliases:
          CLG, CLGN
          Chromosome Location:
          Chr.11: 102789919 - 102798160 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00899658_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: MMP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001145938.2 NP_001139410.1 7 - 8 944 64
          NM_002421.4 NP_002412.1 7 - 8 1096 64
          GenBank mRNA AK024818.1 - 7 - 8 1094 64
          AK098450.1 - 8 - 9 1026 64
          AK130687.1 - 7 - 8 1094 64
          AK223034.1 - 6 - 7 797 64
          AK223056.1 - 6 - 7 837 64
          AK223281.1 - 7 - 8 1094 64
          AK225495.1 - 6 - 7 862 64
          AK297723.1 - 7 - 8 942 64
          AK301340.1 - 7 - 8 884 64
          BC013118.1 - 3 - 4 319 64
          BC013875.2 - 7 - 8 1070 64
          BT006874.1 - 7 - 8 1028 64
          BT020147.1 - 7 - 8 1028 64
          M13509.1 - 7 - 8 1096 64
          X05231.1 - 7 - 8 1094 64
          X54925.1 - 7 - 8 1096 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1100012131.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC11002234.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Human Extracellular Matrix and Adhesion Molecules Human Developmental Phases of Colorectal Cancer HUMAN COLORECTAL CANCER METASTASIS HUMAN PATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS HUMAN PANCREATIC ADENOCARCINOMA Inventoried Human_Developmental_Phases_of_Colorectal_Cancer Human_Pancreatic_Adenocarcinoma Human_Pathogenesis_of_Rheumatoid_Arthritis Human_Colorectal_Cancer_Metastasis Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene MMP1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          extracellular matrix disassembly
          extracellular matrix organization
          collagen catabolic process
          positive regulation of protein complex assembly
          cellular response to UV-A
          endopeptidase activity
          metalloendopeptidase activity
          serine-type endopeptidase activity
          peptidase activity
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding
          hydrolase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11026689.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11026689.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11026689.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11026689.hg.1 TC11002234.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100012131.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100193246.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100193246.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100193246.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100193246.hg.1 ENST00000315274.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100193246.hg.1 NM_001145938.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100193246.hg.1 NM_002421.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100193246.hg.1 TC1100012131.hg.1 Clariom D TC

          Back To Top
           

          Citations (1)

          miR-31 functions as a negative regulator of lymphatic vascular lineage-specific differentiation in vitro and vascular development in vivo.
          Authors
          Pedrioli DM, Karpanen T, Dabouras V, Jurisic G, van de Hoek G, Shin JW, Marino D, Kalin RE, Leidel S, Cinelli P, Schulte-Merker S, Brandli AW, Detmar M
          Journal
          Mol Cell Biol - Page No 3620 (Thu Jul 01 00:00:00 UTC 2010)
          Volume (Year)
          30 (2010)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline