Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00914747_m1
          See other RHAG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RHAG
          Gene Name:
          Rh-associated glycoprotein
          Gene Aliases:
          CD241, OHS, OHST, RH2, RH50A, Rh50, Rh50GP, SLC42A1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 49605175 - 49636874 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00914747_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RHAG
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_000324.2 NP_000315.2 2 - 3 403 69
          XM_011514788.1 XP_011513090.1 2 - 3 403 69
          GenBank mRNA AB938314.1 - 2 - 3 341 69
          AF031548.1 - 2 - 3 341 69
          AF031549.1 - 2 - 3 368 69
          AF178841.1 - 2 - 3 368 69
          AF179682.1 - 2 - 3 368 69
          AF179684.1 - 2 - 3 368 69
          AF179685.1 - 2 - 3 368 69
          AF187847.1 - 2 - 3 368 69
          AK313505.1 - 2 - 3 403 69
          BC012605.1 - 2 - 3 372 4063377 69
          BU664154.1 - 2 - 3 424 69
          KJ543706.1 - 2 - 3 341 69
          X64594.1 - 2 - 3 368 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0600011999.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC06001783.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RHAG

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular ion homeostasis
          carbon dioxide transport
          monovalent inorganic cation transport
          organic cation transport
          ammonium transport
          bicarbonate transport
          nitrogen utilization
          carbon dioxide transmembrane transport
          erythrocyte development
          multicellular organismal iron ion homeostasis
          ammonium transmembrane transport
          ammonium transmembrane transporter activity
          leak channel activity
          ankyrin binding
          carbon dioxide transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06021514.hg.1 TC06001783.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06021514.hg.1 ENST00000229810.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06021514.hg.1 ENST00000371175.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06021514.hg.1 ENST00000418071.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06021514.hg.1 ENST00000539403.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06021514.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011999.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 ENST00000229810.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 ENST00000371175.8 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 ENST00000618248.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 NM_000324.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600182551.hg.1 TC0600011999.hg.1 Clariom D TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline