Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00916579_s1
          See other OR2AE1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR2AE1
          Gene Name:
          olfactory receptor family 2 subfamily AE member 1
          Gene Aliases:
          OR2AE2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 99876062 - 99877033 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00916579_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR2AE1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005276.1 NP_001005276.1 1 908 101
          GenBank mRNA BC137375.1 - 1 932 9021373 101
          BC137376.1 - 1 932 9021374 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0700013593.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR2AE1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897774 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645350 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645361 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645344 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897776 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897763 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897753 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645348 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645376 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897758 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645369 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645351 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645353 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645355 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897736 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897745 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897740 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897767 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645358 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897739 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645363 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897761 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645359 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645342 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897769 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645374 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897746 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05645367 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25897756 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3423335 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0611 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0610 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 46002 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P18042969 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3423335 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3423335 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897761 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645353 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897756 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897745 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897769 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645348 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897767 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645359 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897760 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897743 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897758 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645361 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897763 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897774 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645344 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645376 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897776 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645369 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897753 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645351 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645358 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897746 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645355 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897757 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645374 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645367 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897774 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645358 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897760 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897776 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897746 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645367 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897761 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897757 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645344 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897767 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897769 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645348 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897743 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645374 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645376 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897756 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897763 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645359 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897753 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645361 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645355 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897758 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645353 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25897745 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645369 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05645351 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645345 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645359 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645360 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645356 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645370 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645369 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645362 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645351 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645376 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645353 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645380 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645372 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645367 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645364 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645348 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645343 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P05645346 - -
          Agilent Human Genome 244K CGH Microarray (Alpha Test) A_16_P18042969 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P18042969 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645348 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645356 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645372 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645359 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645375 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645369 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645353 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645346 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645370 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645345 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15994449 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645362 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645367 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645351 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645360 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645343 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645338 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645364 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645377 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P05645379 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P18042969 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001005276_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8141362 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8141361 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738710_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738710_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0700013593.hg.1 ENST00000316368.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0700013593.hg.1 ENST00000316368.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0700013593.hg.1 NM_001005276.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700201305.hg.1 ENST00000316368.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700201305.hg.1 ENST00000316368.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700201305.hg.1 TC0700013593.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0700013593.hg.1 ENST00000316368.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0700013593.hg.1 ENST00000316368.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0700013593.hg.1 NM_001005276.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A033236 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A033236 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 198956 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_10081-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 2260438 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_10081 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1749168 BC137376.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1749168 BC137375.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1749168 NM_001005276.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline