Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00938923_s1
          See other KRTAP3-2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          KRTAP3-2
          Gene Name:
          keratin associated protein 3-2
          Gene Aliases:
          KAP3.2, KRTAP3.2
          Chromosome Location:
          Chr.17: 148588 - 149301 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00938923_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: KRTAP3-2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031959.3 NP_114165.1 1 431 120
          GenBank mRNA AJ406932.1 - 1 411 120
          BC034582.1 - 1 419 120

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1700010645.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC17001477.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene KRTAP3-2

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          structural molecule activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P101048 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_23_P101048 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 35663 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 54647 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P101048 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3411315 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P101048 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P101048 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 4x44K A_14_P111836 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 4x44K A_14_P200474 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_23_P101048 - -
          Custom Human Agilent Array 11k, Chromosome 6, Expression 2059 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_031959_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8019598 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8015171 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8015172 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8015170 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8019601 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8015166 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8015163 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8019599 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8015169 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8019597 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 233534_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11735840_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11735840_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700010645.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700010645.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700010645.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700010645.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700010645.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700010645.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17019652.hg.1 ENST00000391587.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17019652.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17019652.hg.1 TC17001477.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700010645.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700010645.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700010645.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700010645.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700010645.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700010645.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184081.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184081.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184081.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184081.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184081.hg.1 TC1700010645.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184082.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184082.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184082.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184082.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184082.hg.1 TC1700010645.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184083.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184083.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184083.hg.1 ENST00000391587.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184083.hg.1 NM_031959.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700184083.hg.1 TC1700010645.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 233534_at1 - -
          Human Genome U133 Set 233534_at - -
          Human Genome U133 Set 233534_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A008303 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A008303 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 145509 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1662081 AJ406933.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1662081 NM_033185.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1662081 BC069448.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1662081 BC093845.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1662081 BC093847.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_2108025 NM_031959.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_2108025 AJ406932.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_2108025 BC034582.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1662497 NM_031959.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1662497 AJ406932.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1662497 BC034582.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_2108025 NM_031959.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_2108025 AJ406932.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_2108025 BC034582.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1662497 NM_031959.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1662497 AJ406932.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1662497 BC034582.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1662081 AJ406933.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1662081 NM_033185.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1662081 BC069448.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1662081 BC093845.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1662081 BC093847.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_2108025 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_2108025 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_2108025 BC034582.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_2108025 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_2108025 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_2108025 BC034582.1 human_transcriptome
          Sentrix Human-6 Expression BeadChip GI_15812204-S NM_031959.2 human_transcriptome
          Sentrix Human-6 Expression BeadChip GI_15812204-S AJ406932.1 human_transcriptome
          Sentrix Human-6 Expression BeadChip GI_15812204-S BC034582.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v1.0 expression beadchip 0002940398 - -
          Illumina humanRef-8 v1.0 expression beadchip 0002940398 - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1662497 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1662497 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1662497 BC034582.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_2108025 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_2108025 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_2108025 BC034582.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_2108025 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_2108025 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_2108025 BC034582.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1662081 AJ406933.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1662081 NM_033185.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1662081 BC069448.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1662081 BC093845.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1662081 BC093847.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1662497 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1662497 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1662497 BC034582.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_2108025 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_2108025 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_2108025 BC034582.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1662081 AJ406933.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1662081 NM_033185.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1662081 BC069448.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1662081 BC093845.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1662081 BC093847.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1662497 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1662497 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1662497 BC034582.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_2108025 NM_031959.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_2108025 AJ406932.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_2108025 BC034582.1 human_transcriptome

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline