Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00997675_m1
          See other PRX GE Assays ›
          Gene Symbol:
          PRX
          Gene Name:
          periaxin
          Gene Aliases:
          CMT4F
          Chromosome Location:
          Chr.19: 40393762 - 40414718 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00997675_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: PRX
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181882.2 NP_870998.2 6 - 7 651 68
          XM_011527171.2 XP_011525473.1 6 - 7 643 68
          XM_017027046.1 XP_016882535.1 2 - 3 802 68
          XM_017027047.1 XP_016882536.1 3 - 4 345 68
          GenBank mRNA AB046840.1 - 2 - 3 781 68
          AF321191.1 - 6 - 7 651 68
          BC067266.1 - 6 - 7 653 6177899 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1900010704.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC19001539.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Homo sapiens 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene PRX

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          axon ensheathment
          nerve development
          molecular_function
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020990.hg.1 ENST00000291825.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020990.hg.1 ENST00000324001.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020990.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020990.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020990.hg.1 TC19001539.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020989.hg.1 ENST00000291825.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020989.hg.1 ENST00000324001.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020989.hg.1 ENST00000341562.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020989.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020989.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020989.hg.1 TC19001539.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020988.hg.1 ENST00000291825.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020988.hg.1 ENST00000324001.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020988.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020988.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020988.hg.1 TC19001539.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020991.hg.1 ENST00000291825.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020991.hg.1 ENST00000324001.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020991.hg.1 ENST00000341562.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020991.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020991.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR19020991.hg.1 TC19001539.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000599513.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000599513.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000599513.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 ENST00000599513.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 TC1900010704.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188466.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000599513.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000599513.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000599513.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 ENST00000599513.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010704.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 TC1900010704.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 ENST00000291825.11 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 ENST00000324001.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 NM_020956.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900188465.hg.1 NM_181882.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 184009 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline