Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01015385_s1
          See other OR4S1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR4S1
          Gene Name:
          olfactory receptor family 4 subfamily S member 1
          Gene Aliases:
          OR11-100
          Chromosome Location:
          Chr.11: 48306223 - 48307152 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01015385_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR4S1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004725.1 NP_001004725.1 1 838 116

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1100007518.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC11000416.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR4S1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804081 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206006 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804077 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28205972 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28205989 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206005 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804084 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28205985 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804076 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28205994 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804071 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28205974 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804093 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804091 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16443303 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804085 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28205982 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16443299 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28205992 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804074 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16443300 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804082 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804079 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206004 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206007 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206010 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804066 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804072 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16443302 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28205991 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804101 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804068 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206009 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804099 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 10892 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 194190 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 218372 AF152527.1 genbank_mrna_human
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 218372 AF217751.1 genbank_mrna_human
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 218372 D88797.1 genbank_mrna_human
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 249364 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P13479 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_23_P13479 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 7442 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 20233 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P32906493 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P13479 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P13479 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804077 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205995 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804068 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205989 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804079 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205991 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804085 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804066 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205985 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804071 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205972 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16443302 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205992 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804088 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205974 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804082 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16443300 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205982 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804079 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205991 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205985 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205982 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804071 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205992 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16443300 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804066 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205974 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804077 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205989 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804088 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804082 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205972 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804068 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16443302 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28205995 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804085 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P13479 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804088 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804084 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804068 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804080 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804075 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804071 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804077 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804086 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804073 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07804070 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_23_P13479 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804100 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804089 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804091 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804073 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804070 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804098 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16443302 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16443297 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804080 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804084 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804077 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804097 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804071 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16443304 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804094 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16443300 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804068 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804086 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804088 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804075 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001004725_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7939872 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7939871 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742622_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742622_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11005418.hg.1 ENST00000319988.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11005418.hg.1 NM_001004725.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11005418.hg.1 TC11000416.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100007518.hg.1 ENST00000319988.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100007518.hg.1 NM_001004725.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153523.hg.1 ENST00000319988.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153523.hg.1 NM_001004725.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153523.hg.1 ENST00000319988.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153523.hg.1 NM_001004725.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153523.hg.1 TC1100007518.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100007518.hg.1 ENST00000319988.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100007518.hg.1 NM_001004725.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A046360 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A046360 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 138178 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_18610-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 4760672 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_18610 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1670149 NM_001004725.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline